Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00452702_m1
          See other MYO1H GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Myo1h
          Gene Name:
          myosin 1H
          Gene Aliases:
          4631401O15Rik
          Chromosome Location:
          Chr.5: 114288899 - 114364576 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00452702_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Myo1h
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001164573.1 NP_001158045.1 30 - 31 3052 90
          GenBank mRNA AK014505.1 - 8 - 9 1095 90
          BC144867.1 - 9 - 10 957 9053415 90
          BC144868.1 - 9 - 10 985 90
          BC144869.1 - 9 - 10 885 90
          BC144870.1 - 9 - 10 933 9053418 90
          BC144872.1 - 7 - 8 1014 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001222.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          nucleotide binding
          motor activity
          actin binding
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079732 BC144869.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079732 BC144870.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079732 BC144872.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079732 NM_001164573.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079732 AK014505.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079732 BC144869.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079732 BC144870.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079732 BC144872.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079732 NM_001164573.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079732 AK014505.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P618253 NM_001164573.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003341 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04461537 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003367 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04812780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04749256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04471034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003344 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04749253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04461535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003366 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003370 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04461534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003372 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003368 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04749251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24003339 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524522 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524523 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524516 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524517 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524520 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524518 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524521 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524519 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524524 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450543_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10524515 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450543_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450543_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010463.mm.1 TC0500001222.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010463.mm.1 NM_001164573.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010463.mm.1 NM_001164573.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010462.mm.1 TC0500001222.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010462.mm.1 NM_001164573.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010462.mm.1 NM_001164573.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010465.mm.1 TC0500001222.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010465.mm.1 NM_001164573.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010465.mm.1 NM_001164573.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010464.mm.1 TC0500001222.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010464.mm.1 NM_001164573.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010464.mm.1 NM_001164573.1 Refseq
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450543_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450543_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 719022 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2810687 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238581 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1259515 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0