Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00453545_m1
          See other TCF23 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tcf23
          Gene Name:
          transcription factor 23
          Gene Aliases:
          2010002O16Rik, Out, bHLHa24
          Chromosome Location:
          Chr.5: 30968601 - 30988065 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00453545_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tcf23
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053085.2 NP_444315.1 2 - 3 569 65
          GenBank mRNA AF142405.1 - 2 - 3 569 65
          AK030277.1 - 2 - 3 585 65
          AK030297.1 - 2 - 3 575 65
          BC119346.1 - 2 - 3 540 8734095 65
          BC120609.1 - 2 - 3 540 40129532 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500000309.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tcf23

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          multicellular organism development
          muscle organ development
          cell differentiation
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 NM_053085.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 AF142405.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 AK008056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 AK030277.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 NM_053085.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 AF142405.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 AK008056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P300451 AK030277.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 802265 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 29457 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 741594 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 144036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 828293 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73458 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103266 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 NM_053085.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 AF142405.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 AK008056.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 AK030277.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 NM_053085.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 AF142405.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 AK008056.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P300451 AK030277.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23575775 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103266 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 NM_053085.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 AF142405.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 AK008056.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 AK030277.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 NM_053085.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 AF142405.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 AK008056.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300451 AK030277.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P426952 AK030297.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P426952 NM_053085.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P426952 AF142405.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P426952 AK030277.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106856 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103266 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04167637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23575724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04580529 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04141013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04912100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04167637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04151067 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04521944 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04479990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04451508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04175611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04757570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04619410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23575761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04167636 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04451509 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520635 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520634 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520637 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520636 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421078_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10520633 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421078_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421078_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69852_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69852_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002630.mm.1 TC0500000309.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002630.mm.1 NM_053085.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002630.mm.1 NM_053085.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002631.mm.1 TC0500000309.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002631.mm.1 NM_053085.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002631.mm.1 NM_053085.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1421078_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421078_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166085_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166085_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421078_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421078_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421078_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421078_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 477515 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3440463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003440463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2658163 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2658163 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl27966.3.1_97-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3440463 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl27966.3.1_97-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3440463 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2658168 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2658168 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline