Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00453647_s1
          See other OLFR74 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr74
          Gene Name:
          olfactory receptor 74
          Gene Aliases:
          MOR174-4, mOR-EV
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87973707 - 87974663 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00453647_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr74
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_054091.2 NP_473432.2 1 564 106
          GenBank mRNA AB061229.1 - 1 564 106

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr74

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P117285 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P117285 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P123314 AB061229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132213 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P117285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01266104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408033 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408038 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408036 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408017 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484707 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421776_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484706 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421776_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421776_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 117005_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 117005_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421776_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421776_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421776_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421776_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421776_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421776_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 626941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4150538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004150538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2777069 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2777069 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19039.1.1_49-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4150538 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19039.1.1_49-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4150538 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2777069 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2777069 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0