Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00454160_s1
          See other VMN1R227 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r227
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 227
          Gene Aliases:
          V1re6
          Chromosome Location:
          Chr.17: 20735100 - 20736126 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00454160_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r227
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134195.2 NP_598956.2 1 443 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000251.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r227

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 690142 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118446 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083696 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083694 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083690 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118446 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P207028 NM_134195.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122386 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118446 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13566441 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13566431 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13566443 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13340460 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13566447 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13566445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13340459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083716 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083742 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083760 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083688 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083729 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083763 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083748 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083702 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13566441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083740 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083771 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13269191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083759 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13340458 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083765 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083767 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083692 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13480556 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13566430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083730 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13480540 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083686 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442148 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442147 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001872.mm.1 NM_134195.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001872.mm.1 NM_134195.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001872.mm.1 TC1700000251.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 784550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2120142 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2120142 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002120142 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1227431 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1227431 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8635.2.1_16-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2120142 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8635.2.1_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2120142 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1227431 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1227431 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline