Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00454172_s1
          See other VMN1R231 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r231
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 231
          Gene Aliases:
          V1re5, V1re7
          Chromosome Location:
          Chr.17: 20889716 - 20890651 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00454172_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r231
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134196.1 NP_598957.1 1 650 87
          GenBank mRNA AF394947.1 - 719 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700001545.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r231

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2124313 NM_134196.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360034 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100469 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2124313 NM_134196.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P377443 AF394947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P377443 NM_134196.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084122 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31084149 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100469 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P377443 AF394947.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P377443 NM_134196.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124530 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100469 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13237723 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13237725 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13237712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31084153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13452384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13282504 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084118 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13510279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13237711 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084142 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31084129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13538541 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13237708 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10448176 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10448177 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10448175 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10448174 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013641.mm.1 NM_134196.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013641.mm.1 NM_134196.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013641.mm.1 TC1700001545.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 596100 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2510497 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2510497 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002510497 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255339 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255339 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50262.1.70_17-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2510497 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50262.1.70_17-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2510497 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1255339 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1255339 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline