Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00454428_s1
          See other VMN1R70 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r70
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 70
          Gene Aliases:
          V1rd2, V1rl1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 10633587 - 10634483 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00454428_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r70
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134228.1 NP_598989.1 1 350 65
          GenBank mRNA AF394955.1 - 1 350 65

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r70

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046499 NM_134228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046499 AF394955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P134898 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100106 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135512 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046499 NM_134228.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046499 AF394955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P377475 NM_134228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P377475 AF394955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24966792 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P134898 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135512 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100106 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P377475 NM_134228.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P377475 AF394955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102270 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110233 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135512 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100106 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P134898 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06202003 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06202002 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06202013 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06202001 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06031635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24966763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06122950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06201998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06202002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06518898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06229666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06031640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06031636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966776 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06031644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06028981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06260749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06201999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06031632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24966812 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10549948 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10549947 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 672268 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5420270 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005420270 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1213222 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1213222 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl33087.1.1_57-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5420270 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl33087.1.1_57-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5420270 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1213222 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1213222 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0