Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00454744_g1
          See other WFDC12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wfdc12
          Gene Name:
          WAP four-disulfide core domain 12
          Gene Aliases:
          Swam2, WAP2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 164189231 - 164190558 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00454744_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wfdc12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138684.2 NP_619625.1 1 - 2 119 76
          GenBank mRNA AF276975.1 - 1 - 2 159 76
          AK008999.1 - 1 - 2 172 76
          BC030939.1 - 1 - 2 119 4923469 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200005106.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wfdc12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of peptidase activity
          defense response to bacterium
          molecular_function
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P177338 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816746 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P177338 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 AF276975.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 AK008999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 BC030939.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487073 NM_138684.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138493 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P177338 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02195185 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01574142 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02195182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776317 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02160170 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02210979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01776309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01243571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02195188 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01243570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01650633 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489435 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489439 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489438 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489436 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449191_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10489434 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449191_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449191_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 192200_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 192200_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043542.mm.1 NM_138684.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043542.mm.1 NM_138684.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043542.mm.1 TC0200005106.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043544.mm.1 NM_138684.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043544.mm.1 NM_138684.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043544.mm.1 TC0200005106.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043543.mm.1 NM_138684.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043543.mm.1 NM_138684.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043543.mm.1 TC0200005106.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449191_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449191_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160914_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160914_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449191_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449191_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449191_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449191_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 349033 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6980647 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6980647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006980647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1250465 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250465 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl18371.3_58-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6980647 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl18371.3_58-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6980647 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2948296 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2948296 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline