Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00455284_s1
          See other VMN1R71 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r71
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 71
          Gene Aliases:
          V1re13
          Chromosome Location:
          Chr.7: 10747502 - 10749538 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00455284_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r71
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145848.3 NP_665847.1 1 1119 90
          GenBank mRNA AF394948.1 - 1 1117 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002318.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r71

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2091340 AF394948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2091340 NM_145848.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 222400 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 738395 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174330 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2091340 AF394948.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2091340 NM_145848.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P250036 AF394948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P250036 NM_145848.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967217 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967196 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967204 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24967209 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P174330 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250036 AF394948.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250036 NM_145848.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112383 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P174330 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06512991 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06512985 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06277329 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06277334 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06277330 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06277328 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06189069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24967161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06512985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06378422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06189071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05971239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05957648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05947517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24967227 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559975 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559977 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559976 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10559974 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020760.mm.1 TC0700002318.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020760.mm.1 NM_145848.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020760.mm.1 NM_145848.3 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 543433 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6130288 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6130288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006130288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2512743 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2512743 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31759.1.1_107-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6130288 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31759.1.1_107-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6130288 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2512743 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2512743 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline