Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00455474_s1
          See other OLFR19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr19
          Gene Name:
          olfactory receptor 19
          Gene Aliases:
          M12, MOR140-1, MTPCR15
          Chromosome Location:
          Chr.16: 16673050 - 16673979 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00455474_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146335.1 NP_666447.1 1 449 67
          GenBank mRNA BC132306.1 - 1 487 40130583 67
          X89683.1 - 1 75 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001264.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr19

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P127646 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570188 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30570198 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P127646 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P441199 NM_146335.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P441199 BC132306.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P441199 X89683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105406 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P127646 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12618572 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12618540 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12618519 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12618564 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12618563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30570175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570186 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570200 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12618560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570185 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570204 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570159 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12618549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30570182 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438041 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10438040 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010238.mm.1 NM_146335.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010238.mm.1 NM_146335.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010238.mm.1 TC1600001264.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010239.mm.1 TC1600001264.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 741491 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 670632 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 670632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000670632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2619785 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2619785 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl48719.1.375_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 670632 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl48719.1.375_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 670632 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2619785 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2619785 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0