Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00455512_s1
          See other OLFR13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr13
          Gene Name:
          olfactory receptor 13
          Gene Aliases:
          K7, MOR261-6
          Chromosome Location:
          Chr.6: 43173988 - 43174920 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00455512_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146652.1 NP_666863.1 1 848 125
          GenBank mRNA BC120850.1 - 1 884 40129773 125

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600000482.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159725 BC120850.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159725 NM_146652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124164 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159725 BC120850.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159725 NM_146652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342604 BC120850.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342604 NM_146652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24401863 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124164 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342604 BC120850.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342604 NM_146652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117628 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124164 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05408954 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05408985 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05408963 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05408980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24401931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05169667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05677256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05169664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401879 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05408968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05169661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24401861 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537824 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537825 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10537823 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003771.mm.1 TC0600000482.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003772.mm.1 TC0600000482.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003772.mm.1 NM_146652.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003772.mm.1 NM_146652.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 314654 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3170100 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003170100 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1213988 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1213988 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl1722.1.1_71-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3170100 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl1722.1.1_71-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3170100 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2949342 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2949342 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline