Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00456761_m1
          See other LAT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lat
          Gene Name:
          linker for activation of T cells
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 126363827 - 126369589 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00456761_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lat
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010689.2 NP_034819.1 8 - 9 797 71
          GenBank mRNA AF036907.1 - 8 - 9 797 71
          AK088763.1 - 8 - 9 706 71
          AK134003.1 - 8 - 9 749 71
          BC013337.1 - 8 - 9 774 4191983 71
          BC052340.1 - 8 - 9 742 30077071 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700004273.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lat

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lymphocyte homeostasis
          immune system process
          inflammatory response
          immune response
          cellular defense response
          signal transduction
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          integrin-mediated signaling pathway
          Ras protein signal transduction
          positive regulation of signal transduction
          gene expression
          calcium-mediated signaling
          intracellular signal transduction
          mast cell degranulation
          homeostasis of number of cells
          regulation of T cell activation
          receptor signaling protein activity
          SH3/SH2 adaptor activity
          protein binding
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 770679 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 454126 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 162620 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 82727 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139480 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500097 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500088 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25500089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139480 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495242 BC013337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495242 NM_010689.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495242 AF036907.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135907 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117051 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139480 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962077 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962086 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962068 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25500150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06614070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06279471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05956957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06338693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05956952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962074 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06264692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06329593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05903955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06280998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06547885 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06279473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05956911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25500030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06279468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06368947 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567835 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567826 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567834 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567833 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567831 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567832 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567830 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567828 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567829 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567836 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567837 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567827 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460651_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10567825 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460651_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460651_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16797_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16797_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035575.mm.1 NM_010689.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035575.mm.1 TC0700004273.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035574.mm.1 NM_010689.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035574.mm.1 TC0700004273.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1460651_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460651_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102228_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102228_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460651_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460651_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460651_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460651_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3170025 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101190048 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3170025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003170025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2660551 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2660551 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl30692.5.1_111-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3170025 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl30692.5.1_111-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3170025 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2660551 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2660551 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline