Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00456853_m1
          See other NFKBIB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nfkbib
          Gene Name:
          nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B cells inhibitor, beta
          Gene Aliases:
          I(Kappa)B(beta), I-kappa-B-beta, IKB-beta, IKappaBbeta, IkB, IkBb, NF-kappa-BIB, ikB-B
          Chromosome Location:
          Chr.7: 28758251 - 28766639 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00456853_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nfkbib
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK010218.1 - 5 - 6 1032 64
          AK038631.1 - 5 - 6 1080 64
          AK156731.1 - 5 - 6 1006 64
          AK182221.1 - 1 - 2 37 64
          AY176058.1 - 5 - 6 1039 64
          AY176059.1 - 5 - 6 1071 64
          BC021938.1 - 5 - 6 1037 5136809 64
          BM899229.1 - 1 - 2 185 64
          U19799.1 - 5 - 6 1051 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002705.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023457 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023456 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023455 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023452 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023453 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023454 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989733 AY176059.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989733 BC021938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989733 U19799.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989733 AK038631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989733 AK156731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051666 AK038631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051666 NM_010908.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120882 AY176059.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120882 BC021938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120882 U19799.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120882 AK038631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120882 AK156731.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 603859 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 336511 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 373422 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 65402 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 879531 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051666 AK038631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051666 NM_010908.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120882 AY176059.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120882 BC021938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120882 U19799.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120882 AK038631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120882 AK156731.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989733 AY176059.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989733 BC021938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989733 U19799.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989733 AK038631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989733 AK156731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023437 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06150310 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01490528 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259459 AY176059.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259459 BC021938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259459 U19799.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259459 AK038631.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259459 AK156731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120882 AY176059.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120882 BC021938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120882 U19799.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120882 AK038631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120882 AK156731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105300 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06390018 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06390013 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06390015 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06390019 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06390024 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023455 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023454 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023453 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023452 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023457 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25023456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05918527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06054191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06586014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06390015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05918532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06137482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06390018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06390022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06517050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06137486 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561522 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561523 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561520 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561518 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561517 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561524 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561521 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561519 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1446718_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421266_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10561516 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421266_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446718_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446718_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421266_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18036_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18036_PM_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa14370_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023725.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023725.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023726.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023726.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023718.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023718.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023727.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023727.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023720.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023722.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023722.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023723.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023723.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023724.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023724.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023721.mm.1 TC0700002705.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700023721.mm.1 NM_010908.5 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1421266_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421266_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1446718_at - -
          Mouse Expression Set 430 1446718_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99982_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99982_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421266_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421266_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421266_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421266_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446718_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446718_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2260167 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2260167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002260167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1257446 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257446 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31572.8.1_327-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2260167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31572.8.1_327-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2260167 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2612007 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2612007 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl31572.8.1_327-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline