Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00457268_m1
          See other CREB3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Creb3
          Gene Name:
          cAMP responsive element binding protein 3
          Gene Aliases:
          AU044960, AW538053, C80076, LZIP, LZIP-1, LZIP-2, Luman
          Chromosome Location:
          Chr.4: 43562634 - 43567060 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00457268_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Creb3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013497.3 NP_038525.2 4 - 5 646 60
          GenBank mRNA AK007665.1 - 1 - 2 75 60
          AK090077.1 - 4 - 5 616 60
          AK132785.1 - 4 - 5 656 60
          AK144208.1 - 4 - 5 649 60
          BC002094.1 - 4 - 5 612 3490360 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400000439.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Creb3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          positive regulation of defense response to virus by host
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          chemotaxis
          response to unfolded protein
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in unfolded protein response
          establishment of viral latency
          release from viral latency
          positive regulation of cell migration
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          regulation of cell proliferation
          cytoplasmic sequestering of transcription factor
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of calcium ion transport
          positive regulation of monocyte chemotaxis
          positive regulation of deacetylase activity
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          cAMP response element binding protein binding
          CCR1 chemokine receptor binding
          cAMP response element binding
          protein homodimerization activity
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22872457 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 BC034105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 BC056935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 BC031397.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 AK173213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 AK204719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 BC034105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 BC056935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 BC031397.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 AK173213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135707 AK204719.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 729983 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 838268 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 756582 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 182821 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 107611 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178266 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174029 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 BC034105.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 BC056935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 BC031397.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 AK173213.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 AK204719.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 BC034105.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 BC056935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 BC031397.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 AK173213.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135707 AK204719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P231714 AK007665.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P231714 AK090077.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P231714 AK132785.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P231714 AK144208.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P231714 BC002094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872478 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872464 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872472 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872480 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872467 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872462 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22872477 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P174029 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P231714 AK007665.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P231714 AK090077.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P231714 AK132785.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P231714 AK144208.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P231714 BC002094.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 BC034105.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 BC056935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 BC031397.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 AK173213.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 AK204719.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 BC034105.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 BC056935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 BC031397.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 AK173213.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135707 AK204719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P174029 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03306901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03306890 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03306904 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22872457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22872458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03306880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03306882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872470 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03306904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872478 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872457 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872462 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03669485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22872469 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504361 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504353 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504351 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504356 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504358 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504360 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504359 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504354 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504350 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504357 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504355 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424742_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424740_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424741_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419979_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10504349 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424742_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424740_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424742_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419979_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419979_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424741_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424740_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424741_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12913_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12913_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003031.mm.1 NM_013497.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003031.mm.1 NM_013497.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003031.mm.1 TC0400000439.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424742_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424742_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424741_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424741_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424740_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424740_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424742_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424741_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424742_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424740_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424741_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424740_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419979_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424741_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424740_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424741_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424740_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424742_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419979_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424742_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 492807 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5220408 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5220408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005220408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1256905 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1216285 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1216285 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256905 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25513.7.1_27-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5220408 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25513.7.1_27-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5220408 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1216285 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1216285 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl25513.7.1_27-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline