Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00458587_s1
          See other DNAJC30 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnajc30
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 30
          Gene Aliases:
          1300007M11Rik, Wbscr18
          Chromosome Location:
          Chr.5: 135064206 - 135065365 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00458587_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnajc30
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025362.3 NP_079638.2 1 1039 107
          GenBank mRNA AF412026.1 - 1 1042 107
          AK004935.1 - 1 1000 107
          AK011981.1 - 1 1008 107
          AK019256.1 - 1 1020 107
          BC039656.1 - 1 985 107
          BC052226.1 - 1 999 107
          BC055430.1 - 1 981 107
          BC060999.1 - 1 999 30312175 107
          BC069966.1 - 1 984 107

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnajc30

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          biological_process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114551 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114550 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114553 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114529 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24114544 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P430383 AK019256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133853 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136279 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04181950 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04181947 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114550 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114553 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24114551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04181950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04990734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04360494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04223471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04760700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04181951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114559 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526276 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526275 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534419 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418081_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10534405 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10526274 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418081_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418081_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66114_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66114_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418081_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418081_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418081_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418081_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418081_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418081_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2630605 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4280286 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4280286 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2630605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004280286 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002630605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246587 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2465068 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2465068 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246587 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0066114.1_8-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl066114.1_221-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4280286 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2630605 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl066114.1_221-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0066114.1_8-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4280286 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2630605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2465068 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1246587 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2465068 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1246587 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl066114.1_221-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline