Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00458592_m1
          See other WBSCR22 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wbscr22
          Gene Name:
          Williams Beuren syndrome chromosome region 22
          Gene Aliases:
          1110003N24Rik
          Chromosome Location:
          Chr.5: 135052957 - 135064666 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00458592_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wbscr22
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025375.3 NP_079651.2 6 - 7 621 73
          GenBank mRNA AF412035.1 - 5 - 6 393 73
          AK002497.1 - 4 - 5 715 73
          AK003386.1 - 5 - 6 394 73
          AK008966.1 - 3 - 4 226 73
          AK011005.1 - 5 - 6 401 73
          AK151986.1 - 5 - 6 402 73
          BC093484.1 - 5 - 6 371 6735279 73
          BC117986.1 - 6 - 7 621 40102067 73
          BC117987.1 - 6 - 7 621 40102068 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003388.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wbscr22

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase transferase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          rRNA processing
          biological_process
          metabolic process
          chromatin modification
          methylation
          ribosome biogenesis
          rRNA (adenine-N6,N6-)-dimethyltransferase activity
          protein C-terminal carboxyl O-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N2-)-methyltransferase activity
          methyltransferase activity
          C-methyltransferase activity
          N-methyltransferase activity
          O-methyltransferase activity
          S-methyltransferase activity
          RNA methyltransferase activity
          mRNA methyltransferase activity
          tRNA methyltransferase activity
          protein methyltransferase activity
          2-polyprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase activity
          rRNA methyltransferase activity
          rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine-N6-)-methyltransferase activity
          DNA-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-C5-)-methyltransferase activity
          selenocysteine methyltransferase activity
          arginine N-methyltransferase activity
          protein-arginine N-methyltransferase activity
          lysine N-methyltransferase activity
          protein-lysine N-methyltransferase activity
          tRNA (uracil) methyltransferase activity
          tRNA (guanine) methyltransferase activity
          tRNA (adenine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine) methyltransferase activity
          rRNA (cytosine) methyltransferase activity
          rRNA (guanine) methyltransferase activity
          rRNA (uridine) methyltransferase activity
          transferase activity
          protein C-terminal leucine carboxyl O-methyltransferase activity
          1-phenanthrol methyltransferase activity
          protein-arginine N5-methyltransferase activity
          methylarsonite methyltransferase activity
          dimethylarsinite methyltransferase activity
          4,5-dihydroxybenzo(a)pyrene methyltransferase activity
          1-hydroxypyrene methyltransferase activity
          1-hydroxy-6-methoxypyrene methyltransferase activity
          demethylmenaquinone methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-6B C5-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-7 C15-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-5B C1-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-3 C17-methyltransferase activity
          dimethylamine methyltransferase activity
          hydroxyneurosporene-O-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-57, 58-N(1)-) methyltransferase activity
          methylamine-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          trimethylamine methyltransferase activity
          methanol-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          monomethylamine methyltransferase activity
          poly(A) RNA binding
          P-methyltransferase activity
          Se-methyltransferase activity
          2-phytyl-1,4-naphthoquinone methyltransferase activity
          tRNA (uracil-2'-O-)-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          phosphomethylethanolamine N-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-3-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-N4-)-methyltransferase activity
          trihydroxyferuloyl spermidine O-methyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058923 BC093484.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058923 AK008966.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058923 AK151986.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058923 AK206411.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058923 AK214912.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 257474 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 586103 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117095 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 964783 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 790247 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 864601 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 800927 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 128530 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 152562 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105484 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155913 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058923 BC093484.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058923 AK008966.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058923 AK151986.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058923 AK206411.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058923 AK214912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P456590 AK002497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05754590 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105484 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P155913 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05754616 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P456590 AK002497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137014 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105484 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P155913 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04358127 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04573925 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04358128 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04344508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04358027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04544988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04263104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04678111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04770732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04718103 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114544 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04718100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04678110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04544999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04358128 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04340407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04544985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114550 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04544989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04219595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04766739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04344508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114545 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04818835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114520 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04627172 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24114537 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534407 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534409 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534415 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534408 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534406 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534418 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534414 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534417 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534412 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534416 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534411 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534419 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534413 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534410 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423575_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10534405 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423575_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423575_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66138_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66138_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030607.mm.1 TC0500003388.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030607.mm.1 NM_025375.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030607.mm.1 NM_025375.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030606.mm.1 TC0500003388.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030606.mm.1 NM_025375.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030606.mm.1 NM_025375.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1423575_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423575_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423575_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423575_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423575_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423575_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 608486 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 907972 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3130070 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4120551 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5570433 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3130070 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4120551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003130070 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005570433 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004120551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1250081 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1252719 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2465119 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1252719 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250081 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2465119 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0004129.1_24-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25931.11.1_56-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0004087.1_8-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4120551 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3130070 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5570433 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0004087.1_8-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0004129.1_24-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25931.11.1_56-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3130070 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4120551 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5570433 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1252719 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2478874 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1250081 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2478874 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252719 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1250081 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl25931.11.1_56-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0