Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00459026_m1
          See other SECTM1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sectm1b
          Gene Name:
          secreted and transmembrane 1B
          Gene Aliases:
          1810003C24Rik, K12, Sectm1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 121053423 - 121063569 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00459026_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sectm1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026907.3 NP_081183.3 4 - 5 631 74
          GenBank mRNA AK007321.1 - 3 - 4 493 74
          AK029082.1 - 4 - 5 632 74
          AK143807.1 - 4 - 5 615 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004241.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sectm1b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 AK143807.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 BC010805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 NM_026907.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 AF210700.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 AK007321.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 AK143807.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 BC010805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 NM_026907.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 AF210700.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317882 AK007321.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 515150 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 173791 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 676260 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 487258 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 63591 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155448 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 AK143807.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 BC010805.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 NM_026907.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 AF210700.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 AK007321.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 AK143807.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 BC010805.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 NM_026907.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 AF210700.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317882 AK007321.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28188444 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P155448 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07518135 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 AK143807.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 BC010805.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 NM_026907.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 AF210700.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 AK007321.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 AK143807.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 BC010805.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 NM_026907.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 AF210700.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317882 AK007321.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317887 AK143807.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317887 BC020159.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317887 NM_026907.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317887 AK007321.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317887 AK029082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109874 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P155448 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124242 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235568 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235559 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235552 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235545 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235544 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235553 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235539 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09235554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28188381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09067398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09216117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09235564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188394 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09235561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09235554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09216101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09235563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09216093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09235562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28188413 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10394064 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10394066 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10394062 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10394061 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10394063 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10394065 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419478_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419479_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10394060 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419478_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419478_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419479_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419479_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 58210_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 58210_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040659.mm.1 NM_026907.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040659.mm.1 NM_026907.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040659.mm.1 TC1100004241.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040669.mm.1 NM_026907.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040669.mm.1 NM_026907.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040669.mm.1 TC1100004241.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040668.mm.1 NM_026907.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040668.mm.1 NM_026907.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040668.mm.1 TC1100004241.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040660.mm.1 NM_026907.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040660.mm.1 NM_026907.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040660.mm.1 TC1100004241.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419479_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419478_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419479_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419478_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419478_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419479_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419478_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419479_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419478_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419479_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419479_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419478_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 339921 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 510541 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000510541 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1252655 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1252655 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39210.6_649-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 510541 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39210.6_649-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 510541 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1252655 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252655 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl39210.6_649-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline