Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00459296_m1
          See other MS4A6C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ms4a6c
          Gene Name:
          membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6C
          Gene Aliases:
          2200009H22Rik, 2210417N07Rik
          Chromosome Location:
          Chr.19: 11469041 - 11487069 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00459296_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ms4a6c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028595.4 NP_082871.2 5 - 6 751 72
          GenBank mRNA AF237910.1 - 5 - 6 709 72
          AK008652.1 - 5 - 6 725 72
          AK150397.1 - 5 - 6 648 72
          AK152258.1 - 5 - 6 648 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900000221.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ms4a6c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 321660 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 788789 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 316109 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 319244 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 294880 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 660892 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 86378 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 106576 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 856619 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 115442 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138085 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124394 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956188 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956218 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31956212 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09106444 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124394 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138085 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P193146 AK008652.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119431 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138085 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124394 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14485192 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14485177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31956293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14191515 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14370191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14498117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956285 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14485169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956261 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14435272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14498031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14485175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14148431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956259 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14151636 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14370188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14230795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14200923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956326 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14148432 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14265226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956330 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956200 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14499704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14156360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14287115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31956340 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461616 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461619 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461620 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461618 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461615 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461621 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461617 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450234_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461614 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450234_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450234_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73656_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73656_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002744.mm.1 NM_001166376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002744.mm.1 NM_001166376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002744.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002744.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002744.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002749.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002749.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002749.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002745.mm.1 NM_001166376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002745.mm.1 NM_001166376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002745.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002742.mm.1 NM_001166376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002742.mm.1 NM_001166376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002742.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002742.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002742.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002747.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002747.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002747.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002743.mm.1 NM_001166376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002743.mm.1 NM_001166376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002743.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002743.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002743.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002746.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002746.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002746.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002741.mm.1 NM_001166376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002741.mm.1 NM_001166376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002741.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002741.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002741.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002748.mm.1 NM_028595.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002748.mm.1 NM_028595.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002748.mm.1 TC1900000221.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450234_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450234_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102104_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102104_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 130509_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 130509_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132536_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 132536_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450234_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450234_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450234_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450234_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 648457 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3870427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003870427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229718 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229718 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53358.2.1_26-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3870427 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53358.2.1_26-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3870427 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2772710 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2772710 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl53358.2.1_26-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline