Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00461337_m1
          See other SAMD14 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Samd14
          Gene Name:
          sterile alpha motif domain containing 14
          Gene Aliases:
          AI839049, AI854782, BC034054
          Chromosome Location:
          Chr.11: 95009402 - 95026087 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00461337_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Samd14
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146025.2 NP_666137.1 7 - 8 1536 137
          GenBank mRNA AK044765.1 - 7 - 8 1065 137
          AK047184.1 - 7 - 8 1513 137
          AK049753.1 - 7 - 8 1539 137
          BC034054.1 - 7 - 8 1060 4505400 137
          BC049954.1 - 7 - 8 1093 4191611 137

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001452.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Samd14

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036130 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036069 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036072 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036070 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036074 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036129 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036132 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036131 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036073 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036071 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 BC049954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 BC034054.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 AK047184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 AK049753.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 NM_146025.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 BC049954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 BC034054.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 AK047184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 AK049753.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P101137 NM_146025.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360938 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360465 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 515613 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 386648 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 367282 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 547269 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 742525 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 338965 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 932820 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589597 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 171768 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P145038 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125833 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 BC049954.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 BC034054.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 AK047184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 AK049753.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 NM_146025.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 BC049954.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 BC034054.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 AK047184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 AK049753.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P101137 NM_146025.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036090 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036088 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28036071 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 BC049954.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 BC034054.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 AK047184.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 AK049753.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 NM_146025.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 BC049954.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 BC034054.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 AK047184.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 AK049753.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P101137 NM_146025.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128601 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120321 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09302900 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08982954 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09152770 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09195843 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036071 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036132 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036069 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036131 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036072 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036070 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036074 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036130 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036073 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28036129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28035988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28036178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09152770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09476521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09350532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09151379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09489010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09648214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09302900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09350533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09323997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09323986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09206242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09124773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09195844 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28036059 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380499 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380490 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380495 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380493 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380500 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380497 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380494 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380496 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380491 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380498 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380492 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454630_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10380489 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454630_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454630_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 217125_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 217125_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013499.mm.1 NM_146025.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013499.mm.1 NM_146025.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013499.mm.1 TC1100001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013498.mm.1 NM_146025.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013498.mm.1 NM_146025.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013498.mm.1 TC1100001452.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454630_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454630_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171412_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171412_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454630_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454630_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 549834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1240598 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235581 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235581 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1240598 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline