Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00462022_g1
          See other IL1F10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il1f10
          Gene Name:
          interleukin 1 family, member 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 24287095 - 24293820 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00462022_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il1f10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153077.2 NP_694717.1 3 - 4 268 77
          GenBank mRNA AY071844.1 - 3 - 4 268 77
          BC107311.1 - 3 - 4 260 40053322 77
          BC107312.1 - 3 - 4 264 40053325 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200000380.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il1f10

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          interleukin superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          cytokine-mediated signaling pathway
          molecular_function
          cytokine activity
          interleukin-1 receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2035052 NM_153077.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 483489 AK018340.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159601 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2035052 NM_153077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P494561 NM_153077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P494561 AY071844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P494561 BC107311.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P494561 BC107312.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065014 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21065009 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159601 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494561 NM_153077.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494561 AY071844.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494561 BC107311.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494561 BC107312.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131379 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136126 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159601 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02028215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21065049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01835052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065045 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01921139 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01801052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01258255 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01258256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065033 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01979146 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01835051 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065024 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585406 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01921147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02177241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01367357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02028215 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01801051 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01639731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065035 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064944 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01801177 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01773730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065017 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01801176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21065003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01244845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01835049 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10469813 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10469812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10469814 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10469815 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451957_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10469811 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451957_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451957_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 215274_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 215274_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001913.mm.1 NM_153077.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001913.mm.1 NM_153077.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001913.mm.1 TC0200000380.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1451957_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451957_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451957_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451957_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451957_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451957_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 753918 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2260647 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2260647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002260647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2776687 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2776687 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21201.4.1_181-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2260647 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21201.4.1_181-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2260647 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2776687 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2776687 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline