Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00462425_m1
          See other SLC35E4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc35e4
          Gene Name:
          solute carrier family 35, member E4
          Gene Aliases:
          A330108F03Rik, AI414849, AI536442
          Chromosome Location:
          Chr.11: 3907022 - 3914664 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00462425_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc35e4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153142.3 NP_694782.1 1 - 2 2102 59
          GenBank mRNA AK039786.1 - 1 - 2 2103 59
          BC020181.1 - 1 - 2 1136 4488513 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002102.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc35e4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          anion transmembrane transport
          molecular_function
          antiporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554684 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554682 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554680 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554681 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554683 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1964787 BC020181.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1964787 BC095957.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 6452 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 490109 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 122634 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 105115 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 285621 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 77903 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154882 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1964787 BC020181.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1964787 BC095957.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554696 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554676 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554694 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554674 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554666 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02250979 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154882 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268934 BC020181.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268934 BC095957.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268934 NM_153142.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268934 AK039786.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132976 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154882 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09407291 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09144018 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09234829 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09234806 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09234817 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09234799 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09234823 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09234828 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554681 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554680 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554682 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554684 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09234823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09234828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09379836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09520637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09695573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554694 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09316301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09035023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09379824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09234806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09144018 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383793 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383796 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383792 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383798 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383797 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434167_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439118_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436693_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10383791 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436693_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436693_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434167_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439118_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434167_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439118_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 103710_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 103710_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020409.mm.1 NM_153142.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020409.mm.1 NM_153142.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020409.mm.1 TC1100002102.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020410.mm.1 NM_153142.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020410.mm.1 NM_153142.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020410.mm.1 TC1100002102.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020407.mm.1 NM_153142.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020407.mm.1 NM_153142.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020407.mm.1 TC1100002102.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436693_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436693_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434167_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434167_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439118_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439118_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103527_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103527_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434167_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436693_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434167_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436693_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434167_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434167_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436693_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436693_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439118_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439118_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 585893 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2370711 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2370711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002370711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1225229 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225229 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40592.2.1_15-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2370711 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40592.2.1_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2370711 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1225229 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1225229 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0