Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00462549_m1
          See other BC037034 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          BC037034
          Gene Name:
          cDNA sequence BC037034
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 138259658 - 138264052 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00462549_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: BC037034
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153161.3 NP_694801.2 8 - 9 1463 50
          GenBank mRNA AK138960.1 - 8 - 9 1407 50
          BC037034.1 - 7 - 8 866 4505093 50

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003477.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene BC037034

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129537 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129536 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129534 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129541 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129533 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129540 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129539 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129535 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129538 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010699 BC040828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010699 BC044860.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010699 AK213494.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010699 AK138960.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010699 BC037034.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 362426 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 841457 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P123792 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010699 BC040828.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010699 BC044860.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010699 AK213494.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010699 AK138960.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010699 BC037034.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129522 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P123792 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258465 BC040828.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258465 BC044860.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258465 AK138960.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258465 AW824316.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P258465 BC037034.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100280 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139934 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P123792 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04971600 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04971596 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04971604 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04971610 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129533 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129535 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129537 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129534 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129541 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129540 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129539 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129536 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129538 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04881452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04971595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04231554 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129508 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535014 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535015 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535009 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535008 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535007 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535010 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535013 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535011 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535012 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454820_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10535006 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454820_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454820_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231807_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231807_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500031725.mm.1 TC0500003477.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500031725.mm.1 NM_153161.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500031725.mm.1 NM_153161.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500031724.mm.1 TC0500003477.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500031724.mm.1 NM_153161.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500031724.mm.1 NM_153161.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1454820_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454820_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103738_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103738_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161214_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161214_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454820_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454820_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454820_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454820_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5290338 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005290338 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1257019 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257019 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0231807.1_240-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5290338 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0231807.1_240-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5290338 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1257019 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1257019 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0231807.1_240-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline