Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00462641_m1
          See other GIMAP6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gimap6
          Gene Name:
          GTPase, IMAP family member 6
          Gene Aliases:
          4833419H03Rik, Ian6, mFLJ00102
          Chromosome Location:
          Chr.6: 48701583 - 48708244 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00462641_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gimap6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153175.3 NP_694815.1 1 - 2 284 64
          GenBank mRNA AF503921.1 - 1 - 2 265 64
          AK030902.1 - 1 - 2 254 64
          AK050328.1 - 1 - 2 226 64
          AK087275.1 - 1 - 2 254 64
          AK160244.1 - 1 - 2 238 64
          AK220304.1 - 1 - 2 218 64
          BC028779.1 - 1 - 2 236 1196098 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600002227.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gimap6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          small GTPase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          nucleotide binding
          molecular_function
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043182 AK220304.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043182 AK050328.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043182 AK160244.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043182 NM_153175.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043182 AK030902.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 886306 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 951718 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 326317 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 249614 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125291 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043182 AK220304.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043182 AK050328.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043182 AK160244.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043182 NM_153175.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043182 AK030902.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24428936 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125291 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05890931 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407227 AK220304.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407227 AK050328.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407227 AK160244.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407227 BC028779.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407227 NM_153175.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135199 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125291 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05504023 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05504020 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05463475 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05463478 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05463477 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05504021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24428852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05419729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05153106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05770994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05104783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05419730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05096485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05104782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05104778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05104789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05096497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05096483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05617547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05617545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05411196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05617548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05289583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24428927 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544586 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544585 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544587 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544584 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427891_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456762_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10544583 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427891_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427891_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231931_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231931_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017513.mm.1 TC0600002227.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017513.mm.1 NM_153175.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017513.mm.1 NM_153175.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017511.mm.1 TC0600002227.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017511.mm.1 NM_153175.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017511.mm.1 NM_153175.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1427891_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427891_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456762_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456762_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427891_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427891_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427891_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427891_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 558144 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2470014 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002470014 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1224859 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224859 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl29044.3_57-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2470014 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl29044.3_57-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2470014 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1224859 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1224859 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl29044.3_57-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline