Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00462705_m1
          See other CLEC4A3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clec4a3
          Gene Name:
          C-type lectin domain family 4, member a3
          Gene Aliases:
          3110037K17Rik, Dcir3
          Chromosome Location:
          Chr.6: 122952515 - 122969878 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00462705_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clec4a3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001204241.1 NP_001191170.1 2 - 3 165 66
          NM_153197.4 NP_694877.2 1 - 2 301 66
          GenBank mRNA AK014135.1 - 1 - 2 201 66
          AK156040.1 - 1 - 2 301 66
          AY397674.1 - 1 - 2 112 66
          BC034893.1 - 2 - 3 165 1496162 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600001398.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clec4a3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 BC034893.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 NM_001204241.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 NM_153197.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 AK014135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 AK156040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 BC034893.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 NM_001204241.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 NM_153197.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 AK014135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147274 AK156040.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 923297 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 718531 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 750414 AF307777.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 750414 AK040913.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 750414 AK165908.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 750414 NM_052973.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 757913 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 804546 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 879696 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 468381 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 278588 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 36961 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 174782 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116652 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135493 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 BC034893.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 NM_001204241.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 NM_153197.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 AK014135.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 AK156040.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 BC034893.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 NM_001204241.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 NM_153197.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 AK014135.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147274 AK156040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24811147 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06053448 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116652 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135493 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 BC034893.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 NM_001204241.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 NM_153197.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 AK014135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 AK156040.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 BC034893.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 NM_001204241.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 NM_153197.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 AK014135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147274 AK156040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128945 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135493 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116652 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506779 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506776 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506763 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506761 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506774 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506759 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506767 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05506772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24811171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05506772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05288907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05773020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05773021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05282081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05077841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24811181 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541571 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541568 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541566 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541574 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541573 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541565 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541567 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541572 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541570 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541569 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429954_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10541564 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429954_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429954_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73149_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73149_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011260.mm.1 TC0600001398.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011260.mm.1 NM_001204241.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011260.mm.1 NM_001204241.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011261.mm.1 TC0600001398.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011261.mm.1 NM_153197.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011261.mm.1 NM_153197.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011262.mm.1 TC0600001398.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011262.mm.1 NM_001204241.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011262.mm.1 NM_001204241.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011262.mm.1 NM_153197.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011262.mm.1 NM_153197.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011263.mm.1 TC0600001398.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011263.mm.1 NM_001204241.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011263.mm.1 NM_001204241.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011263.mm.1 NM_153197.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011263.mm.1 NM_153197.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1429954_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429954_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170346_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170346_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429954_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429954_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 355529 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 870671 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000870671 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161652 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2606619 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161652 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2606619 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_54291705-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl29532.7.1_114-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 870671 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl29532.7.1_114-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 870671 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2606619 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161652 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161652 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2606619 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) GI_54291705-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline