Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00463685_m1
          See other OBP2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Obp2a
          Gene Name:
          odorant binding protein 2A
          Gene Aliases:
          BC027556, Lcn13
          Chromosome Location:
          Chr.2: 25697543 - 25703326 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00463685_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Obp2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153558.1 NP_705786.1 4 - 5 423 121
          GenBank mRNA AY360148.1 - 4 - 5 459 121
          BC027556.1 - 4 - 5 423 1434737 121

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200000431.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Obp2a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2135153 AY360148.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2135153 BC027556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2135153 NM_153558.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 776066 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 949097 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146761 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P104515 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P109006 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2135153 AY360148.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2135153 BC027556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2135153 NM_153558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073812 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073809 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073817 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P109006 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P104515 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146761 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479698 AY360148.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479698 BC027556.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479698 NM_153558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104378 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126795 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P109006 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P104515 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146761 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01949800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02267913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01949830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01949841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01819426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01554685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073832 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01949829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01554687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01949839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01949804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02003035 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073825 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470181 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470177 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470176 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470178 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470179 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470180 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428022_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10470175 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428022_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428022_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227627_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227627_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002655.mm.1 NM_153558.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002655.mm.1 NM_153558.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002655.mm.1 TC0200000431.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002658.mm.1 NM_153558.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002658.mm.1 NM_153558.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002658.mm.1 TC0200000431.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002656.mm.1 NM_153558.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002656.mm.1 NM_153558.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002656.mm.1 TC0200000431.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428022_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428022_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428022_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428022_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428022_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428022_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 365758 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6110435 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006110435 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2695360 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2695360 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21166.7.1_29-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6110435 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21166.7.1_29-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6110435 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2695360 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2695360 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline