Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00465411_m1
          See other OTOG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Otog
          Gene Name:
          otogelin
          Gene Aliases:
          4932420K09, Otgn, twt
          Chromosome Location:
          Chr.7: 46240987 - 46311434 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00465411_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Otog
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013624.2 NP_038652.2 30 - 31 3716 92
          GenBank mRNA U96411.1 - 31 - 32 3716 92

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000872.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Otog

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sensory perception of sound
          adult locomotory behavior
          L-arabinose metabolic process
          structural molecule activity
          alpha-L-arabinofuranosidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P242687 U96411.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P242687 U96411.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 950380 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 18536 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 56985 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 634862 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 683146 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 342785 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 155028 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 472279 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117928 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 449400 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 683368 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 891538 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 320567 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 15729 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 204499 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 738421 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 800678 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 301754 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 710559 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 798592 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 127743 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 433800 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 953034 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 292468 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 246124 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 619578 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 624177 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 892256 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 341075 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 412568 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 189175 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 613249 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 200725 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 944535 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 229890 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 643525 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 83405 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 821832 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 711648 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 614730 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594356 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 303622 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 677643 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 615981 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 59799 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 87466 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 176692 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 180438 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 23182 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 91670 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 108102 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147732 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115660 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P242687 U96411.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P242687 U96411.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25097823 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06185413 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01509213 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01509186 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115660 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06185490 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147732 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06185501 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01509263 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P242687 U96411.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P242687 U96411.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101025 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147732 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P01509213 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115660 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06185321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25097971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06175196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25097974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25097978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06551193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06273627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06486054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06486047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06273626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25097981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06043866 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06175200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05918124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25097970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06486045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05918125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06609626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25097976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06625909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06656482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06601940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06601939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05961760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06582241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06551196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25097973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05918122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06175202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06486055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25098128 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553230 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553207 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553238 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553226 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553211 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553228 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553246 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553227 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553244 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553201 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553219 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553251 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553210 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553224 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553215 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553216 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553250 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553200 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553229 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553235 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553217 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553204 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553231 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553220 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553254 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553209 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553206 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553222 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553208 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553252 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553234 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553255 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553223 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553248 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553213 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553212 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553233 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553243 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553239 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553236 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553203 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553245 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553237 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553240 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553232 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553205 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553249 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553221 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553218 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553225 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553242 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553214 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553202 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553253 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553247 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553241 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420797_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10553199 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420797_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420797_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700007816.mm.1 TC0700000872.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700007816.mm.1 NM_013624.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700007816.mm.1 NM_013624.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1420797_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420797_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94625_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94625_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420797_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420797_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420797_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420797_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 428440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 7040167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0007040167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231075 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231075 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32655.57.1_170-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 7040167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32655.57.1_170-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 7040167 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2724583 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline