Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00465939_m1
          See other WBSCR27 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wbscr27
          Gene Name:
          Williams Beuren syndrome chromosome region 27 (human)
          Gene Aliases:
          AW492986, BC002286
          Chromosome Location:
          Chr.5: 134932310 - 134942637 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00465939_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wbscr27
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024479.2 NP_077799.2 5 - 6 622 70
          GenBank mRNA AK081683.1 - 5 - 6 641 70
          AK132481.1 - 5 - 6 611 70
          AY138964.1 - 5 - 6 622 70
          AY354925.2 - 5 - 6 622 70
          AY354926.1 - 5 - 6 523 70
          BC002286.1 - 5 - 6 3589835 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001569.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wbscr27

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          methylation
          molecular_function
          S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24113930 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24113931 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24113928 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036538 AY354925.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036538 NM_024479.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128969 AY354926.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128969 AY354927.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128969 AK132481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128969 AY138964.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128969 AY354925.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 61174 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 781483 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 872480 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 839809 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 105701 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 27036 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P168604 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161883 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036538 AY354925.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036538 NM_024479.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128969 AY354926.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128969 AY354927.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128969 AK132481.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128969 AY138964.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128969 AY354925.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113916 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161883 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P168604 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05754295 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P428725 AK132481.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P428725 AY354925.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P428725 NM_024479.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507359 BC002286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138428 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161883 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P168604 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04239800 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04239802 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04239794 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04542457 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24113930 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24113928 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24113931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24114008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04492209 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04322839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04727685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113939 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04492213 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04807243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04908002 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04833286 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04168407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04746838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04182657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04283607 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04807245 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04152092 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04185702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04182655 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113937 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526235 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526240 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526234 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526236 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526238 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526237 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526239 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526233 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418359_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10526232 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418359_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418359_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 79565_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 79565_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014029.mm.1 NM_024479.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014029.mm.1 NM_024479.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014029.mm.1 TC0500001569.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014025.mm.1 NM_024479.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014025.mm.1 NM_024479.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014025.mm.1 TC0500001569.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014024.mm.1 NM_024479.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014024.mm.1 NM_024479.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014024.mm.1 TC0500001569.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014027.mm.1 NM_024479.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014027.mm.1 NM_024479.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014027.mm.1 TC0500001569.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014028.mm.1 NM_024479.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014028.mm.1 NM_024479.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014028.mm.1 TC0500001569.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014026.mm.1 NM_024479.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014026.mm.1 NM_024479.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014026.mm.1 TC0500001569.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418359_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418359_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418359_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418359_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418359_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418359_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 928602 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 103440364 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5360273 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103440364 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5360273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005360273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2503768 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2518946 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2503768 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0079565.2_121-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl27142.7_178-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5360273 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103440364 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0079565.2_121-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5360273 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103440364 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235834 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2503768 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2518946 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235834 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline