Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00468191_m1
          See other EBP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ebp
          Gene Name:
          phenylalkylamine Ca2+ antagonist (emopamil) binding protein
          Gene Aliases:
          AI255399, Pabp, SI, Td, mSI
          Chromosome Location:
          Chr.X: 8185331 - 8193512 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00468191_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ebp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK012266.1 - 4 - 5 626 63
          AK027977.1 - 4 - 5 598 63
          BC004620.1 - 4 - 5 604 3585323 63
          BC004703.1 - 4 - 5 1236 3499265 63
          DV661455.1 - 3 - 4 200 63
          X97755.1 - 4 - 5 602 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00001799.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          isomerase

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242177 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242176 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242174 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242173 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 109006 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 537250 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 900919 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 961783 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 634485 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 12331 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 86110 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115809 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32242163 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115809 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03636053 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 BC004703.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 X97755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 NM_007898.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 AK008113.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429682 BC004620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121130 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100834 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03636053 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115809 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15137221 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15137215 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14608035 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15137213 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14608037 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242176 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242174 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242177 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32242173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32242227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242152 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14701377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14778484 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14995506 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14701378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242163 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14608035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32242157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603488 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603490 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603486 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603491 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603489 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603487 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416667_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10603485 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416667_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416667_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13595_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13595_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011530.mm.1 NM_007898.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011530.mm.1 TC0X00001799.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416667_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416667_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96627_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96627_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416667_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416667_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416667_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416667_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 927721 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2760292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002760292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2707043 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2707043 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl54430.4.1_35-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2760292 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl54430.4.1_35-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2760292 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2707043 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2707043 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl54430.4.1_35-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline