Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00469383_m1
          See other EIF3G GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eif3g
          Gene Name:
          eukaryotic translation initiation factor 3, subunit G
          Gene Aliases:
          44kDa, D0Jmb4, Eif3s4, TU-189B2, eIF3-p44, p44
          Chromosome Location:
          Chr.9: 20894349 - 20898590 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00469383_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eif3g
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016876.3 NP_058572.2 7 - 8 623 91
          GenBank mRNA AF108214.1 - 7 - 8 637 91
          AK038249.1 - 7 - 8 633 91
          AK168362.1 - 7 - 8 626 91
          BC008511.1 - 7 - 8 623 3592537 91
          U70733.1 - 7 - 8 613 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900001850.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eif3g

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation initiation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          translational initiation
          nucleotide binding
          nucleic acid binding
          RNA binding
          translation initiation factor activity
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344425 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344426 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344427 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344423 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 AK038249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 BC008511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 AK168362.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 M88758.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 U70733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 AK038249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 BC008511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 AK168362.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 M88758.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P489229 U70733.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 941332 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 799444 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 AK038249.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 BC008511.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 AK168362.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 M88758.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 U70733.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 AK038249.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 BC008511.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 AK168362.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 M88758.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P489229 U70733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26344431 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06717223 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 AK038249.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 BC008511.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 AK168362.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 M88758.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 U70733.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 AK038249.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 BC008511.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 AK168362.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 M88758.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P489229 U70733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140915 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119328 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07621222 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07676962 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07883451 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07676961 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344427 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344426 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344423 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26344425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26344447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07883451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07535451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07875890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08197419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07578704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07505364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07875891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07930934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344389 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07505368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07578715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07930936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07578711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07578703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26344412 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591368 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591362 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591360 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591366 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591358 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591365 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591359 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591363 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591361 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591364 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591367 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417718_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10591357 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417718_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417718_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 53356_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 53356_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015495.mm.1 NM_016876.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015495.mm.1 NM_016876.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015495.mm.1 TC0900001850.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417718_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417718_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96883_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96883_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417718_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417718_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417718_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417718_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 593628 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6400519 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3840017 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6400519 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3840017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003840017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006400519 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2632985 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2737193 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2632985 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2737193 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl053356.4_13-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0027558.1_128-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3840017 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6400519 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0027558.1_128-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl053356.4_13-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6400519 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3840017 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2737193 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2737192 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2737192 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2737193 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0027558.1_128-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline