Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00469840_m1
          See other PDCL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdcl2
          Gene Name:
          phosducin-like 2
          Gene Aliases:
          1700010B22Rik, 1700016K07Rik, Mgcphlp, Tphlp
          Chromosome Location:
          Chr.5: 76312127 - 76331172 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00469840_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdcl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023508.6 NP_075997.1 4 - 5 456 80
          GenBank mRNA AK005602.1 - 4 - 5 479 80
          AK005814.1 - 4 - 5 456 80
          AK006040.1 - 3 - 4 358 80
          AK006773.1 - 4 - 5 473 80
          AK132738.1 - 4 - 5 503 80
          AK133140.1 - 3 - 4 319 80
          BC048432.1 - 4 - 5 458 6773342 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500002632.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pdcl2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          viral or transposable element protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1984262 AK133140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1984262 AK132738.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1984262 NM_023508.6 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 170363 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 290610 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 283678 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 905873 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 745631 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 187976 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30770 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 928740 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 515251 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 957426 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 153206 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 498892 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 355028 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 324599 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 78218 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 123992 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P157755 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P140975 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1984262 AK133140.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1984262 AK132738.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1984262 NM_023508.6 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23815445 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P157755 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05622482 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P140975 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P232128 AK133140.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P232128 AK132738.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P232128 NM_023508.6 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P232128 AK005602.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P232128 AK005814.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133065 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P157755 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P140975 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04631952 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04410342 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04217903 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04410347 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04410340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23815262 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04277396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04811532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04410338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815434 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815397 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815393 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04870529 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04209027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815387 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04410340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815449 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815444 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815447 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04114034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04901311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815379 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04794978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815365 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04582328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815420 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815376 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04257774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815367 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04870535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815390 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815363 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04114037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23815413 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530768 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530767 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530764 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530769 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530771 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530765 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530766 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10530770 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432503_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10530763 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432503_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432503_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 79455_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 79455_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500023268.mm.1 NM_023508.7 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500023268.mm.1 TC0500002632.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500023269.mm.1 NM_023508.7 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500023269.mm.1 TC0500002632.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500023270.mm.1 NM_023508.7 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500023270.mm.1 TC0500002632.mm.1 MTA TC
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1432503_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1432503_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 915394 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 610452 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1340497 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001340497 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000610452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2617797 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2632847 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2632847 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2617797 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0004131.1_136-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl26458.3.1_5-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1340497 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 610452 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl26458.3.1_5-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0004131.1_136-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1340497 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 610452 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2617797 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2632847 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2632847 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2617797 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline