Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00470421_m1
          See other ARMT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Armt1
          Gene Name:
          acidic residue methyltransferase 1
          Gene Aliases:
          1700052N19Rik, AW320013, AW536799
          Chromosome Location:
          Chr.10: 4429208 - 4455140 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00470421_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Armt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024261.2 NP_077223.2 2 - 3 208 106
          GenBank mRNA AK006776.1 - 2 - 3 218 106
          AK134431.1 - 2 - 3 175 106
          BC002139.1 - 2 - 3 193 106
          BC099894.1 - 2 - 3 301 106
          BC138908.1 - 2 - 3 168 8861930 106
          BC145732.1 - 2 - 3 168 40131035 106
          BU148062.1 - 2 - 3 193 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000027.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Armt1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein methylation
          methylation
          regulation of response to DNA damage stimulus
          S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase activity
          enzyme binding
          protein carboxyl O-methyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912791 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912788 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912790 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912792 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2253980 BC099894.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2253980 BC138908.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2253980 BC145732.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2253980 BU148062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2253980 NM_024261.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325254 AK134431.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325254 BC002139.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325254 AK134431.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325254 BC002139.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134075 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 111907 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 958057 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 895561 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 113362 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 800584 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 389625 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 84509 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 579759 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 545404 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 349438 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 297607 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 158998 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 77822 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P109210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139746 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325254 AK134431.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325254 BC002139.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325254 AK134431.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325254 BC002139.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2253980 BC099894.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2253980 BC138908.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2253980 BC145732.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2253980 BU148062.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2253980 NM_024261.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26912766 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P109210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06964293 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02056805 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139746 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325254 AK134431.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325254 BC002139.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325254 AK134431.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325254 BC002139.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137254 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P109210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139746 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08406748 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08952297 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912791 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912788 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912790 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26912792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26912700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08313608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08426428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08406408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08938623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08406407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08528079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08594672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08528081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08883118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08550641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08240542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08787550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08511337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26912747 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367627 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367628 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367629 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367632 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367631 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454879_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441406_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421495_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367626 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441406_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421495_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421495_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454879_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441406_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454879_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73419_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73419_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000000154.mm.1 NM_024261.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000000154.mm.1 NM_024261.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000000154.mm.1 TC1000000027.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421495_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421495_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441406_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441406_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171463_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170463_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171463_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170463_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421495_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421495_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454879_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421495_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454879_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421495_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441406_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441406_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 103170347 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105900113 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103170347 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 520400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000520400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2590231 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1260593 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1253228 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2590231 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl073419.2_34-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 520400 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103170347 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl073419.2_34-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 520400 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103170347 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1260593 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2985579 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2985579 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2590231 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1253228 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline