Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00470907_m1
          See other SLC39A9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc39a9
          Gene Name:
          solute carrier family 39 (zinc transporter), member 9
          Gene Aliases:
          2010002A02Rik, 2610511I23Rik, 4833420E20Rik, AW209151
          Chromosome Location:
          Chr.12: 80644215 - 80683342 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00470907_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc39a9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026244.2 NP_080520.2 1 - 2 766 100
          GenBank mRNA AK014732.1 - 1 - 2 472 100
          AK014734.1 - 1 - 2 472 100
          AK080462.1 - 1 - 2 748 100
          AK090062.1 - 1 - 2 759 100
          BC043112.1 - 1 - 2 713 100
          BC058649.1 - 1 - 2 1098 100
          BC072655.1 - 1 - 2 742 100
          BC117754.1 - 1 - 2 360 40090588 100
          BC117755.1 - 1 - 2 360 40090589 100
          BC158056.1 - 1 - 2 511 9088164 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200000741.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          ion transport
          zinc II ion transport
          biological_process
          metal ion transport
          transmembrane transport
          molecular_function
          metal ion transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976102 BC158056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976102 BC117754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976102 BC117755.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 476408 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 666824 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 329482 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 290472 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 737066 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 3514 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 581609 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 815858 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 202757 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 213660 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 688052 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 790431 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 666463 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 429089 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 136759 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 839937 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 652612 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 199450 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 943146 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 920347 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 891086 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 24467 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 664181 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 113360 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 146642 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 156292 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 151613 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161924 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118023 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976102 BC158056.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976102 BC117754.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976102 BC117755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118023 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161924 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07681293 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07681360 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07681310 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482233 CO040789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482233 BC043112.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482233 BC058649.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482233 BC072655.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482233 NM_026244.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118023 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161924 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576907 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10209748 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576919 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28577001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576992 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576902 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576936 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10171745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10106595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576892 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576922 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10160971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28576894 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396900 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396899 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396903 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396904 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421249_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452765_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421250_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10396896 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421249_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452765_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452765_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421249_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421250_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421250_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005223.mm.1 NM_026244.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005223.mm.1 NM_026244.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005223.mm.1 TC1200000741.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005227.mm.1 NM_026244.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005227.mm.1 NM_026244.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005227.mm.1 TC1200000741.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005220.mm.1 NM_026244.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005220.mm.1 NM_026244.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005220.mm.1 TC1200000741.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005228.mm.1 NM_026244.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005228.mm.1 NM_026244.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005228.mm.1 TC1200000741.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005221.mm.1 NM_026244.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005221.mm.1 NM_026244.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005221.mm.1 TC1200000741.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005225.mm.1 NM_026244.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005225.mm.1 NM_026244.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005225.mm.1 TC1200000741.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005222.mm.1 NM_026244.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005222.mm.1 NM_026244.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005222.mm.1 TC1200000741.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421249_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421250_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421250_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452765_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452765_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421249_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102232_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102232_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452765_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421249_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452765_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421250_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421249_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421250_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452765_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452765_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421249_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421250_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421250_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421249_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 432495 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3940348 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102450133 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106200048 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2460491 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2544111 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106200048 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106200048 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2544111 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline