Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00470990_m1
          See other 4930524B15RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930524B15Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930524B15 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 31965554 - 31979655 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00470990_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930524B15Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026262.1 NP_080538.1 2 - 3 409 89
          GenBank mRNA AK015006.1 - 2 - 3 451 89
          AK015879.1 - 2 - 3 409 89
          BC114574.1 - 2 - 3 399 40049349 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000326.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4930524B15Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27686041 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27686040 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27686044 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519460 AK015879.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519460 NM_026262.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519460 AK015879.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519460 NM_026262.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 446010 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 629851 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 965096 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 436394 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 663212 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 936224 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 654555 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 65683 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110774 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153319 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519460 AK015879.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519460 NM_026262.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519460 AK015879.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519460 NM_026262.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27686048 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153319 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110774 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07295393 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519460 AK015879.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519460 NM_026262.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519460 AK015879.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519460 NM_026262.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136375 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110774 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153319 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09057168 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09057162 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09057163 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09057167 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09238380 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27686044 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27686041 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27686040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27685999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27685998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27686106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09382994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09057162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27685996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09549639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09485875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09498004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09012532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686067 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09285693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09498006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08995218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09238380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09057163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686059 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09498003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09057167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27686050 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375015 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375017 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375018 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375016 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421576_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375014 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421576_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421576_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67592_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67592_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100002759.mm.1 NM_026262.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100002759.mm.1 NM_026262.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100002759.mm.1 TC1100000326.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421576_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421576_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167791_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167791_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421576_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421576_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421576_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421576_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 391859 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2680215 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2680215 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002680215 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2695208 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2695208 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41732.5.1_17-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2680215 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41732.5.1_17-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2680215 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2885470 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2695208 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2885470 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2695208 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline