Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471035_m1
          See other 4930470P17RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930470P17Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930470P17 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 170579418 - 170602017 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471035_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930470P17Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027825.1 1 - 2 981 64
          GenBank mRNA AK015542.1 - 1 - 2 983 64
          AK015810.1 - 1 - 2 981 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200005255.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P322029 NR_027825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P322029 AK015542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P322029 AK015810.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P322029 NR_027825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P322029 AK015542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P322029 AK015810.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 499237 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 894204 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 813093 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 171703 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 631135 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 61330 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 428598 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 877337 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 39874 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 268597 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 456330 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 137727 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 212210 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 90949 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 630233 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 35410 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 80409 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 136654 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P322029 NR_027825.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P322029 AK015542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P322029 AK015810.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P322029 NR_027825.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P322029 AK015542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P322029 AK015810.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P322029 NR_027825.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P322029 AK015542.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P322029 AK015810.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P322029 NR_027825.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P322029 AK015542.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P322029 AK015810.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01937081 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21854008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02097165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01408362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01862423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02161829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01870553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02097173 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02161830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21854007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01519312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01937077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01552949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02244748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01408364 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21854003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01939281 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02144381 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01443416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01713056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21854013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853862 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02022847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01856333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01408358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01443417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01552945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01443420 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01408359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02097169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21854010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02097172 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02097181 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01443421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01870550 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02078715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01408360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01514423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01514422 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853825 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21854000 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01408361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01443422 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21854006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01870564 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02097166 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21853837 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10490096 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10490095 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450302_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10490094 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450302_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450302_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67637_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67637_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200044927.mm.1 NR_027825.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200044927.mm.1 NR_027825.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200044927.mm.1 TC0200005255.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200044928.mm.1 NR_027825.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200044928.mm.1 NR_027825.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200044928.mm.1 TC0200005255.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450302_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450302_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450302_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450302_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450302_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450302_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 667430 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2758904 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2758904 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2758904 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline