Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471167_s1
          See other ACTL11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Actl11
          Gene Name:
          actin-like 11
          Gene Aliases:
          4921517D21Rik
          Chromosome Location:
          Chr.9: 107928469 - 107932461 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471167_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Actl11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026338.3 NP_080614.1 1 752 90
          GenBank mRNA AK014908.1 - 1 755 90
          AK014926.1 - 1 463 90
          BC115773.1 - 1 755 40085938 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900001384.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Actl11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P347169 NM_026338.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P347169 AK014908.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P347169 NM_026338.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P347169 AK014908.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 119445 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 838725 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164268 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P347169 NM_026338.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P347169 AK014908.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P347169 NM_026338.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P347169 AK014908.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811841 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811844 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811885 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26811859 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164268 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P347169 NM_026338.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P347169 AK014908.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P347169 NM_026338.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P347169 AK014908.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137517 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164268 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08187693 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08187691 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08187694 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08187732 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08187720 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08187686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26811895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08022991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08022993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07665429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07783864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07831803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07831810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811844 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811885 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07831807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187678 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811868 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26811865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08187727 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588754 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588753 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421310_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10588752 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421310_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421310_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67722_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67722_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900010926.mm.1 NM_026338.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900010926.mm.1 NM_026338.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900010926.mm.1 TC0900001384.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421310_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421310_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421310_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421310_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421310_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421310_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 778474 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640324 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640324 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2691901 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2691901 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36486.1.1_10-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640324 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36486.1.1_10-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640324 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2691901 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2691901 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline