Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471330_g1
          See other CYSRT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cysrt1
          Gene Name:
          cysteine rich tail 1
          Gene Aliases:
          2310002J15Rik, AV023762
          Chromosome Location:
          Chr.2: 25238819 - 25239897 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471330_g1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cysrt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026415.3 NP_080691.2 1 - 2 93 72
          GenBank mRNA AK003658.1 - 1 - 2 61 72
          AK009095.1 - 1 - 2 95 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003139.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK003658.1,AK009095.1,NM_026415.3 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cysrt1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070790 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070805 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070802 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070804 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070787 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070801 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070791 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070803 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070792 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957733 NM_026415.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957733 AK003658.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957733 AK009095.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957733 NM_026415.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957733 AK003658.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957733 AK009095.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070797 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P772950 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183197 NM_026415.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183197 AK003658.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183197 AK009095.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138598 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01878260 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312065 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312048 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312035 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312064 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312069 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312066 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312060 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312051 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01878263 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01878258 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312045 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312039 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070792 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070801 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070791 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070803 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070805 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070787 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070802 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070804 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01312052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01871583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01312048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01312069 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070769 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480651 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480650 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450532_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437145_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10480649 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437145_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450532_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450532_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437145_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67859_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67859_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025804.mm.1 NM_026415.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025804.mm.1 NM_026415.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025804.mm.1 TC0200003139.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025805.mm.1 NM_026415.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025805.mm.1 NM_026415.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025805.mm.1 TC0200003139.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025807.mm.1 NM_026415.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025807.mm.1 NM_026415.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025807.mm.1 TC0200003139.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1437145_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450532_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437145_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450532_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1437145_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450532_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1437145_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450532_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1437145_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1437145_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450532_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450532_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 677443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2680500 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2680500 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002680500 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2689686 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2689686 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19573.3.1_24-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2680500 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19573.3.1_24-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2680500 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2892211 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2892211 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline