Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471418_m1
          See other 1700129C05RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700129C05Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700129C05 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 59133040 - 59142930 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471418_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700129C05Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026461.2 NP_080737.1 4 - 5 687 81
          GenBank mRNA AK006084.1 - 4 - 5 689 81
          AK007313.1 - 4 - 5 687 81
          AK015075.1 - 4 - 5 674 81
          BC049552.1 - 4 - 5 687 6774189 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400002158.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700129C05Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 NM_026461.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 AK006084.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 AK007313.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 AK015075.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 BC049552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 NM_026461.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 AK006084.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 AK007313.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 AK015075.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P120870 BC049552.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 356415 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 568559 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 276689 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 683718 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 3629 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 875763 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 242051 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 85746 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133129 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 NM_026461.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 AK006084.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 AK007313.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 AK015075.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 BC049552.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 NM_026461.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 AK006084.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 AK007313.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 AK015075.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P120870 BC049552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637196 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29637190 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02859560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133129 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P486629 NM_026461.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P486629 AK006084.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P486629 AK007313.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P486629 AK015075.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P486629 BC049552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 NM_026461.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 AK006084.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 AK007313.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 AK015075.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 BC049552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 NM_026461.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 AK006084.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 AK007313.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 AK015075.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P120870 BC049552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131849 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112725 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11702799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11544927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11412710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11544929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11578136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11357117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11702796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11702795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11544924 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29637165 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420476 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420474 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420475 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420477 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420478 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420473 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423469_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10420472 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423469_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423469_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67932_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67932_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016643.mm.1 NM_026461.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016643.mm.1 NM_026461.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016643.mm.1 TC1400002158.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016645.mm.1 NM_026461.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016645.mm.1 NM_026461.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016645.mm.1 TC1400002158.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423469_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423469_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169164_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167509_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169164_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169703_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167509_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169703_PM_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423469_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423469_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423469_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423469_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 925026 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4920673 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4920673 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004920673 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2651892 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2651892 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45479.6.1_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4920673 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45479.6.1_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4920673 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1219593 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1219593 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline