Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471485_m1
          See other SDHAF4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sdhaf4
          Gene Name:
          succinate dehydrogenase complex assembly factor 4
          Gene Aliases:
          1110058L19Rik, 1700001E18Rik, C6orf57
          Chromosome Location:
          Chr.1: 23995939 - 24005640 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471485_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sdhaf4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026503.3 NP_080779.2 2 - 3 242 101
          GenBank mRNA AK003789.1 - 2 - 3 200 101
          AK004301.1 - 2 - 3 222 101
          AK007909.1 - 2 - 3 235 101
          AK015824.1 - 2 - 3 243 101
          BC028981.1 - 2 - 3 207 5367409 101
          BF147474.1 - 1 - 2 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100002070.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sdhaf4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          innate immune response
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091075 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091078 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091077 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091076 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK003789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK004301.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK007909.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK015824.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 NM_026503.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK003789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK004301.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK007909.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 AK015824.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P171965 NM_026503.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 849111 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 857240 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 405638 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 259260 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 819041 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 397287 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 71323 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166176 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK003789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK004301.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK007909.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK015824.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 NM_026503.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK003789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK004301.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK007909.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 AK015824.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P171965 NM_026503.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091097 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091090 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091062 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20091063 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166176 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK003789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK004301.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK007909.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK015824.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 NM_026503.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK003789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK004301.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK007909.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 AK015824.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171965 NM_026503.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117442 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00280269 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00129083 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00129085 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00280268 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00129086 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00129081 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091078 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091077 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091075 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20091076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20090996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20091068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00503916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00724294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20090990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20090988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01135149 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091071 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091096 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091074 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091033 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091103 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20090993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091055 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20090980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20090994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091072 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01135148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091038 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00129083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00663333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00651475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091098 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20090997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091085 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20090996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091081 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00651476 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091051 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01040966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091109 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00503912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20091108 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353546 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353547 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345100 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353548 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418327_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10345099 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10353545 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418327_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418327_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68002_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68002_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016835.mm.1 NM_026503.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016835.mm.1 NM_026503.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016835.mm.1 TC0100002070.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418327_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418327_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418327_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418327_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418327_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418327_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 930858 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6770020 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6770020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006770020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2679428 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2679428 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl16929.3.1_7-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6770020 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl16929.3.1_7-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6770020 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2679428 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2679428 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl16929.3.1_7-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline