Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471967_s1
          See other 4632415L05RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4632415L05Rik
          Gene Name:
          RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog pseudogene
          Gene Aliases:
          AI662792
          Chromosome Location:
          Chr.3: 19894871 - 19898984 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471967_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4632415L05Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027985.1 1 585 99
          GenBank mRNA AK014580.1 - 1 548 99
          BC023403.1 - 1 570 5252327 99
          BC037267.1 - 1 558 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300000134.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977355 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977361 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977360 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977353 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977359 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977356 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977362 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977357 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977358 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1972019 BC023403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1972019 BC037267.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1972019 NR_027985.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1972019 AK014580.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 789736 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 797344 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128571 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128571 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407007 BC023403.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407007 BC037267.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407007 NR_027985.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P407007 AK014580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128571 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977355 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977357 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977360 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977361 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977358 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977353 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977356 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977359 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21977362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21977412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02401345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02537483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21977409 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21977410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21977413 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10490987 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419612_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1446072_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419611_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10490986 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419612_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419612_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419611_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419611_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000578.mm.1 NR_027985.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000578.mm.1 TC0300000134.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000580.mm.1 NR_027985.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000580.mm.1 TC0300000134.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419611_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419612_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419612_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419611_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419612_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419611_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419612_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419611_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419612_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419611_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419611_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419612_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 373495 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 661121 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4050451 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline