Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00472624_m1
          See other AKR1C21 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Akr1c21
          Gene Name:
          aldo-keto reductase family 1, member C21
          Gene Aliases:
          9430025F20Rik, AI315367
          Chromosome Location:
          Chr.13: 4574075 - 4586543 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00472624_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Akr1c21
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029901.2 NP_084177.2 8 - 9 1000 135
          GenBank mRNA AI035317.1 - 1 - 2 135
          AK020439.1 - 8 - 9 1000 135
          BC013531.1 - 8 - 9 976 4238756 135
          BC061057.1 - 8 - 9 996 30305353 135
          BC091761.1 - 8 - 9 976 5044038 135

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300000023.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Akr1c21

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          steroid biosynthetic process
          steroid metabolic process
          oxidation-reduction process
          C-3 sterol dehydrogenase (C-4 sterol decarboxylase) activity
          alditol:NADP+ 1-oxidoreductase activity
          aldo-keto reductase (NADP) activity
          isocitrate dehydrogenase activity
          mevaldate reductase activity
          gluconate dehydrogenase activity
          steroid dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as acceptor
          epoxide dehydrogenase activity
          5-exo-hydroxycamphor dehydrogenase activity
          2-hydroxytetrahydrofuran dehydrogenase activity
          phenanthrene 9,10-monooxygenase activity
          acetoin dehydrogenase activity
          carboxylic acid binding
          bile acid binding
          phenylcoumaran benzylic ether reductase activity
          D-xylose:NADP reductase activity
          L-arabinose:NADP reductase activity
          D-arabinitol dehydrogenase, D-ribulose forming (NADP+) activity
          steroid dehydrogenase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor
          steroid dehydrogenase activity, acting on the CH-CH group of donors
          (R)-(-)-1,2,3,4-tetrahydronaphthol dehydrogenase activity
          3-hydroxymenthone dehydrogenase activity
          very long-chain-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activity
          dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity
          (R)-2-hydroxyisocaproate dehydrogenase activity
          L-arabinose 1-dehydrogenase (NADP+) activity
          L-xylulose reductase (NAD+) activity
          androsterone dehydrogenase activity
          androsterone dehydrogenase (B-specific) activity
          ketosteroid monooxygenase activity
          trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase activity
          3-ketoglucose-reductase activity
          (R)-2-hydroxyglutarate dehydrogenase activity
          D-arabinitol dehydrogenase, D-xylulose forming (NADP+) activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000964 BC091761.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000964 BC013531.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000964 BC061057.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000964 AI035317.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000964 NM_029901.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 462974 AK051812.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 406504 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360045 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 349879 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 604148 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 406414 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 130800 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 143560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P180548 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122711 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000964 BC091761.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000964 BC013531.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000964 BC061057.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000964 AI035317.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000964 NM_029901.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208472 BC091761.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208472 BC013531.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208472 BC061057.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208472 AB178898.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P208472 AI035317.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28792708 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P180548 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07772515 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122711 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208472 BC091761.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208472 BC013531.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208472 BC061057.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208472 AB178898.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P208472 AI035317.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105154 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135948 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122711 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P180548 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10705568 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10705582 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11024146 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11024151 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11024147 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10705576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28792818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792718 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10705594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792751 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10660986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792730 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10844316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11088635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792735 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28792702 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403344 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403342 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403339 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403341 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403340 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403345 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403343 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403334 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403338 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451030_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10403333 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451030_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451030_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77337_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77337_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300000198.mm.1 NM_029901.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300000198.mm.1 NM_029901.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300000198.mm.1 TC1300000023.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1451030_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451030_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160733_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160733_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451030_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451030_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451030_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451030_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 850298 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 770070 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 770070 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000770070 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1223540 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223540 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45099.9.1_107-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 770070 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45099.9.1_107-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 770070 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1223540 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1223540 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline