Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00472715_m1
          See other SERP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serp1
          Gene Name:
          stress-associated endoplasmic reticulum protein 1
          Gene Aliases:
          D3Ucla1, Ramp4
          Chromosome Location:
          Chr.3: 58521969 - 58525884 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00472715_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030685.3 NP_109610.1 2 - 3 550 81
          GenBank mRNA AB041655.1 - 2 - 3 419 81
          AK002653.1 - 2 - 3 422 81
          AK007387.1 - 1 - 2 73 81
          AK032680.1 - 2 - 3 420 81
          AK050508.1 - 2 - 3 390 81
          AK075776.1 - 2 - 3 416 81
          AK144732.1 - 2 - 3 415 81
          AK148485.1 - 2 - 3 421 81
          AK149786.1 - 2 - 3 420 81
          AK150005.1 - 2 - 3 420 81
          AK150025.1 - 2 - 3 420 81
          AK150368.1 - 2 - 3 419 81
          AK150428.1 - 2 - 3 420 81
          AK150659.1 - 2 - 3 415 81
          AK150714.1 - 2 - 3 419 81
          AK150770.1 - 2 - 3 419 81
          AK150809.1 - 2 - 3 389 81
          AK151323.1 - 2 - 3 389 81
          AK151384.1 - 2 - 3 402 81
          AK151456.1 - 2 - 3 420 81
          AK151669.1 - 2 - 3 415 81
          AK151853.1 - 2 - 3 418 81
          AK152373.1 - 2 - 3 415 81
          AK152383.1 - 2 - 3 419 81
          AK152583.1 - 2 - 3 415 81
          AK152636.1 - 2 - 3 420 81
          AK152806.1 - 2 - 3 420 81
          AK152882.1 - 2 - 3 415 81
          AK152996.1 - 2 - 3 420 81
          AK153056.1 - 2 - 3 389 81
          AK153118.1 - 2 - 3 389 81
          AK153138.1 - 2 - 3 415 81
          AK153286.1 - 2 - 3 389 81
          AK153415.1 - 2 - 3 419 81
          AK153456.1 - 1 - 2 72 81
          AK159271.1 - 2 - 3 420 81
          AK161595.1 - 2 - 3 420 81
          AK166052.1 - 2 - 3 395 81
          AK167482.1 - 2 - 3 390 81
          AK167952.1 - 2 - 3 420 81
          AK168046.1 - 2 - 3 420 81
          AK168569.1 - 2 - 3 419 81
          AK168734.1 - 2 - 3 419 81
          AK168754.1 - 2 - 3 419 81
          AK168947.1 - 2 - 3 419 81
          AK169049.1 - 2 - 3 415 81
          AK169175.1 - 2 - 3 420 81
          AK170734.1 - 2 - 3 420 81
          AK178735.1 - 2 - 3 91 81
          AK179107.1 - 2 - 3 91 81
          AK185536.1 - 2 - 3 91 81
          AK187463.1 - 1 - 2 91 81
          AK190535.1 - 2 - 3 91 81
          AK194381.1 - 2 - 3 91 81
          AK195463.1 - 2 - 3 91 81
          AK209611.1 - 2 - 3 91 81
          BC002114.1 - 2 - 3 396 3489738 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002042.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          skeletal system development
          glucose metabolic process
          protein glycosylation
          transport
          post-embryonic development
          multicellular organism aging
          protein transport
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          positive regulation of insulin secretion
          positive regulation of translation
          positive regulation of organ growth
          muscle organ morphogenesis
          positive regulation of growth hormone secretion

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168794 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168798 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168799 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168797 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168796 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168795 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168800 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 BC002114.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK169175.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK170734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK168754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK168947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 BC002114.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK169175.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK170734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK168754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P520408 AK168947.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 4495 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 626230 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 782458 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 145269 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178481 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 BC002114.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK169175.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK170734.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK168754.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK168947.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 BC002114.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK169175.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK170734.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK168754.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P520408 AK168947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22168795 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178481 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449765 BC002114.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449765 AK169175.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449765 AK170734.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449765 AK168754.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449765 AK168947.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 BC002114.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK169175.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK170734.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK168754.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK168947.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 BC002114.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK169175.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK170734.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK168754.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P520408 AK168947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118648 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178481 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02691136 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02942717 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02942719 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168794 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168799 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168800 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168795 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168797 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168798 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22168796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22168717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02338441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03033966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02338437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03104933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02942717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168773 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02338431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22168738 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498320 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498322 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498321 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1415827_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1415828_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10498319 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415828_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415828_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415827_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415827_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 28146_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 28146_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015431.mm.1 NM_030685.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015431.mm.1 NM_030685.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015431.mm.1 TC0300002042.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1415827_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415827_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415828_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415828_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95708_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95708_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415827_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415828_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415828_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415827_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415828_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415828_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415827_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415827_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 445455 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 630273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000630273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2725921 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2725921 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl22131.3_16-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 630273 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl22131.3_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 630273 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2805945 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2805945 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline