Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00476597_m1
          See other PAFAH1B3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pafah1b3
          Gene Name:
          platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform 1b, subunit 3
          Gene Aliases:
          Pafahg, mus[g]
          Chromosome Location:
          Chr.7: 25295049 - 25297955 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00476597_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pafah1b3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008776.2 NP_032802.1 3 - 4 304 67
          GenBank mRNA AK039375.1 - 3 - 4 287 67
          AK154547.1 - 3 - 4 300 67
          AK167496.1 - 3 - 4 272 67
          BC067015.1 - 3 - 4 275 6820858 67
          U57746.1 - 3 - 4 302 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002629.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pafah1b3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          spermatogenesis
          brain development
          lipid catabolic process
          1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase activity
          protein binding
          hydrolase activity
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity
          platelet-activating factor acetyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009592 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009540 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009541 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009542 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009543 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960074 BC067015.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960074 U57746.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960074 AK167496.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960074 NM_008776.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960074 AK154547.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 779209 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 419067 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 435674 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74619 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960074 BC067015.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960074 U57746.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960074 AK167496.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960074 NM_008776.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960074 AK154547.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P267024 BC067015.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P267024 U57746.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P267024 AK167496.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P267024 NM_008776.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P267024 AK154547.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009564 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009589 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25009537 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06143207 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P267024 BC067015.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P267024 U57746.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P267024 AK167496.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P267024 NM_008776.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P267024 AK154547.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132618 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106586 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06177668 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06347905 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06347907 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009543 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009542 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009541 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009540 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25009592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25009546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06177669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06616987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06177666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06589047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25009537 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561024 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561023 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561018 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561020 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561022 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561019 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416410_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10561017 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416410_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416410_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18476_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18476_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022714.mm.1 TC0700002629.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022714.mm.1 NM_008776.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022714.mm.1 NM_008776.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1416410_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416410_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100576_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161218_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100576_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161218_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416410_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416410_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416410_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416410_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 551010 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101500500 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3120168 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003120168 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2640971 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2640971 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214726 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31635.5.1_15-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101500500 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3120168 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31635.5.1_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101500500 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3120168 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2640971 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1214726 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2640971 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl31635.5.1_15-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0