Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00476993_m1
          See other PNMT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pnmt
          Gene Name:
          phenylethanolamine-N-methyltransferase
          Gene Aliases:
          Pent
          Chromosome Location:
          Chr.11: 98386632 - 98388097 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00476993_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pnmt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008890.1 NP_032916.1 1 - 2 232 69
          GenBank mRNA AK136691.1 - 1 - 2 239 69
          BC119079.1 - 1 - 2 262 8733828 69
          BC120789.1 - 1 - 2 262 40129712 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001567.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pnmt

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          methylation
          norepinephrine metabolic process
          epinephrine biosynthetic process
          catecholamine biosynthetic process
          phenylethanolamine N-methyltransferase activity
          methyltransferase activity
          transferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28056108 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28056107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28056110 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106842 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28056103 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106842 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 NM_008890.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 AK136691.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 BC119079.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P513153 BC120789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110409 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106842 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09107768 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09107759 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09107762 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09107774 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09107794 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09107787 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09107765 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28056107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28056108 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28056110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28056113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09536877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09536857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28056093 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380895 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380892 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450606_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449804_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460269_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10380891 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460269_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450606_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450606_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460269_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449804_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449804_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18948_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18948_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014482.mm.1 NM_008890.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014482.mm.1 NM_008890.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014482.mm.1 TC1100001567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014481.mm.1 NM_008890.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014481.mm.1 NM_008890.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014481.mm.1 TC1100001567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014483.mm.1 NM_008890.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014483.mm.1 NM_008890.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014483.mm.1 TC1100001567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014484.mm.1 NM_008890.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014484.mm.1 NM_008890.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014484.mm.1 TC1100001567.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014480.mm.1 TC1100001567.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449804_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460269_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460269_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450606_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449804_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450606_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101719_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161917_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101719_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161917_PM_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449804_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450606_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460269_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450606_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449804_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460269_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460269_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450606_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449804_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450606_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449804_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460269_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 844531 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4210563 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004210563 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1238777 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238777 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40942.3.1_98-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4210563 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40942.3.1_98-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4210563 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1238777 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1238777 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline