Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00477798_m1
          See other NFKBIA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nfkbia
          Gene Name:
          nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B cells inhibitor, alpha
          Gene Aliases:
          AI462015, Nfkbi
          Chromosome Location:
          Chr.12: 55489409 - 55492647 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00477798_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nfkbia
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010907.2 NP_035037.2 2 - 3 457 70
          GenBank mRNA AK089215.1 - 2 - 3 406 70
          AK151115.1 - 2 - 3 410 70
          AK151608.1 - 2 - 3 410 70
          AK161622.1 - 2 - 3 369 70
          BC046754.1 - 2 - 3 390 5693175 70
          U36277.1 - 2 - 3 401 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200001768.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nfkbia

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          cytoplasmic sequestering of NF-kappaB
          regulation of gene expression
          negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation
          positive regulation of cholesterol efflux
          negative regulation of lipid storage
          lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of cellular protein metabolic process
          response to muramyl dipeptide
          response to lipopolysaccharide
          toll-like receptor 4 signaling pathway
          response to muscle stretch
          regulation of cell proliferation
          cytoplasmic sequestering of transcription factor
          response to exogenous dsRNA
          negative regulation of myeloid cell differentiation
          negative regulation of Notch signaling pathway
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway
          nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway
          protein binding
          nuclear localization sequence binding
          enzyme binding
          heat shock protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex binding
          identical protein binding
          NF-kappaB binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012182.mm.1 NM_010907.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012182.mm.1 NM_010907.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012182.mm.1 TC1200001768.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012185.mm.1 NM_010907.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012185.mm.1 NM_010907.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012185.mm.1 TC1200001768.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012184.mm.1 NM_010907.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012184.mm.1 NM_010907.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012184.mm.1 TC1200001768.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012183.mm.1 NM_010907.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012183.mm.1 NM_010907.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200012183.mm.1 TC1200001768.mm.1 MTA TC

          Back To Top
           

          Citations (1)

          The mitogen-activated protein kinase (MAPK)-activated protein kinases MK2 and MK3 cooperate in stimulation of tumor necrosis factor biosynthesis and stabilization of p38 MAPK.
          Authors
          Ronkina N, Kotlyarov A, Dittrich-Breiholz O, Kracht M, Hitti E, Milarski K, Askew R, Marusic S, Lin LL, Gaestel M, Telliez JB
          Journal
          Mol Cell Biol - Page No 170 (Mon Jan 01 00:00:00 UTC 2007)
          Volume (Year)
          27 (2007)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline