Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00478374_m1
          See other PTGS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ptgs2
          Gene Name:
          prostaglandin-endoperoxide synthase 2
          Gene Aliases:
          COX2, Cox-2, PGHS-2, PHS-2, Pghs2, TIS10
          Chromosome Location:
          Chr.1: 150100124 - 150108017 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00478374_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (28)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ptgs2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011198.3 NP_035328.2 5 - 6 738 80
          GenBank mRNA AK049923.1 - 5 - 6 729 80
          AK144726.1 - 5 - 6 763 80
          AK144956.1 - 5 - 6 761 80
          AK166221.1 - 5 - 6 761 80
          AK172161.1 - 5 - 6 763 80
          BC052900.1 - 5 - 6 734 30059181 80
          M64291.1 - 5 - 6 762 80
          M88242.1 - 5 - 6 738 80
          M94967.1 - 5 - 6 763 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100001338.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Mouse Tumor Metastasis Panel Mouse lipid regulated genes Mouse Immune Response Inventoried Mouse_lipid_regulated_genes Mouse_Immune_Response Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ptgs2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          prostaglandin biosynthetic process
          angiogenesis
          lipid metabolic process
          fatty acid metabolic process
          fatty acid biosynthetic process
          prostaglandin metabolic process
          inflammatory response
          response to oxidative stress
          embryo implantation
          learning
          memory
          regulation of blood pressure
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          positive regulation of cell death
          sensory perception of pain
          cyclooxygenase pathway
          keratinocyte differentiation
          bone mineralization
          ovulation
          positive regulation of fever generation
          positive regulation of synaptic plasticity
          negative regulation of synaptic transmission, dopaminergic
          response to lipopolysaccharide
          response to cytokine
          maintenance of blood-brain barrier
          regulation of cell proliferation
          positive regulation of NF-kappaB import into nucleus
          anagen
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          negative regulation of cell cycle
          positive regulation of vasoconstriction
          negative regulation of smooth muscle contraction
          positive regulation of smooth muscle contraction
          decidualization
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          brown fat cell differentiation
          negative regulation of calcium ion transport
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          oxidation-reduction process
          cellular response to fluid shear stress
          positive regulation of transforming growth factor beta production
          positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis
          positive regulation of fibroblast growth factor production
          positive regulation of brown fat cell differentiation
          positive regulation of platelet-derived growth factor production
          peroxidase activity
          prostaglandin-endoperoxide synthase activity
          lipid binding
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of molecular oxygen, incorporation of two atoms of oxygen
          enzyme binding
          heme binding
          protein homodimerization activity
          metal ion binding
          dioxygenase activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011025.mm.1 NM_011198.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011025.mm.1 TC0100001338.mm.1 MTA TC

          Back To Top
           

          Citations (28)

          The impact of microsomal prostaglandin e synthase 1 on blood pressure is determined by genetic background.
          Authors
          Facemire CS, Griffiths R, Audoly LP, Koller BH, Coffman TM
          Journal
          Hypertension - Page No 531 (Mon Feb 01 00:00:00 EST 2010)
          Volume (Year)
          55 (2010)
          Product Usage
          -
          Fucoxanthin regulates adipocytokine mRNA expression in white adipose tissue of diabetic/obese KK-Ay mice.
          Authors
          Hosokawa M, Miyashita T, Nishikawa S, Emi S, Tsukui T, Beppu F, Okada T, Miyashita K
          Journal
          Arch Biochem Biophys - Page No 17 (Wed Dec 01 00:00:00 EST 2010)
          Volume (Year)
          504 (2010)
          Product Usage
          -
          Generation of antigen-presenting cells from tumor-infiltrated CD11b myeloid cells with DNA demethylating agent 5-aza-2'-deoxycytidine.
          Authors
          Daurkin I, Eruslanov E, Vieweg J, Kusmartsev S
          Journal
          Cancer Immunol Immunother - Page No 697 (Sat May 01 00:00:00 EDT 2010)
          Volume (Year)
          59 (2010)
          Product Usage
          -
          Murine intestinal cells expressing Trpm5 are mostly brush cells and express markers of neuronal and inflammatory cells.
          Authors
          Bezencon C, Furholz A, Raymond F, Mansourian R, Metairon S, Le Coutre J, Damak S
          Journal
          J Comp Neurol - Page No 514 (Sun Aug 10 00:00:00 EDT 2008)
          Volume (Year)
          509 (2008)
          Product Usage
          -
          High mobility group box 1 protein is released by neural cells upon different stresses and worsens ischemic neurodegeneration in vitro and in vivo.
          Authors
          Faraco G, Fossati S, Bianchi ME, Patrone M, Pedrazzi M, Sparatore B, Moroni F, Chiarugi A
          Journal
          J Neurochem - Page No 590 (Mon Oct 01 00:00:00 EDT 2007)
          Volume (Year)
          103 (2007)
          Product Usage
          -
          Coupling of COX-1 to mPGES1 for prostaglandin E2 biosynthesis in the murine mammary gland.
          Authors
          Chandrasekharan S, Foley NA, Jania L, Clark P, Audoly LP, Koller BH
          Journal
          J Lipid Res - Page No 2636 (Thu Dec 01 00:00:00 EST 2005)
          Volume (Year)
          46 (2005)
          Product Usage
          -
          Metabolic activation of benzo[a]pyrene in vitro by hepatic cytochrome P450 contrasts with detoxification in vivo: experiments with hepatic cytochrome P450 reductase null mice.
          Authors
          Arlt VM, Stiborova M, Henderson CJ, Thiemann M, Frei E, Aimova D, Singh R, Gamboa da Costa G, Schmitz OJ, Farmer PB, Wolf CR, Phillips DH
          Journal
          Carcinogenesis - Page No 656 (Sat Mar 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          29 (2008)
          Product Usage
          -
          Mutant alpha-synuclein overexpression mediates early proinflammatory activity.
          Authors
          Su X, Federoff HJ, Maguire-Zeiss KA
          Journal
          Neurotox Res - Page No 238 (Thu Oct 01 00:00:00 EDT 2009)
          Volume (Year)
          16 (2009)
          Product Usage
          -
          Primary cilium-dependent mechanosensing is mediated by adenylyl cyclase 6 and cyclic AMP in bone cells.
          Authors
          Kwon RY, Temiyasathit S, Tummala P, Quah CC, Jacobs CR
          Journal
          Faseb J - Page No 2859 (Sun Aug 01 00:00:00 EDT 2010)
          Volume (Year)
          24 (2010)
          Product Usage
          -
          Suppressive effects of alloxanthin and diatoxanthin from Halocynthia roretzi on LPS-induced expression of pro-inflammatory genes in RAW264.7 cells.
          Authors
          Konishi I, Hosokawa M, Sashima T, Maoka T, Miyashita K
          Journal
          J Oleo Sci - Page No 181 (Tue Jan 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          57 (2008)
          Product Usage
          -
          Endogenous interleukin-10 inhibits angiotensin II-induced vascular dysfunction.
          Authors
          Didion SP, Kinzenbaw DA, Schrader LI, Chu Y, Faraci FM
          Journal
          Hypertension - Page No 619 (Tue Sep 01 00:00:00 EDT 2009)
          Volume (Year)
          54 (2009)
          Product Usage
          -
          Docosahexaenoic acid (DHA) blunts liver injury by conversion to protective lipid mediators: protectin D1 and 17S-hydroxy-DHA.
          Authors
          Gonzalez-Periz A, Planaguma A, Gronert K, Miquel R, Lopez-Parra M, Titos E, Horrillo R, Ferre N, Deulofeu R, Arroyo V, Rodes J, Claria J
          Journal
          Faseb J - Page No 2537 (Fri Dec 01 00:00:00 EST 2006)
          Volume (Year)
          20 (2006)
          Product Usage
          -
          Role of microsomal prostaglandin E synthase 1 in the kidney.
          Authors
          Francois H, Facemire C, Kumar A, Audoly L, Koller B, Coffman T
          Journal
          J Am Soc Nephrol - Page No 1466 (Tue May 01 00:00:00 EDT 2007)
          Volume (Year)
          18 (2007)
          Product Usage
          -
          Suppressive effects of extracts from the aerial part of Coriandrum sativum L. on LPS-induced inflammatory responses in murine RAW 264.7 macrophages.
          Authors
          Wu TT, Tsai CW, Yao HT, Lii CK, Chen HW, Wu YL, Chen PY, Liu KL
          Journal
          J Sci Food Agric - Page No 1846 (Mon Aug 30 00:00:00 EDT 2010)
          Volume (Year)
          90 (2010)
          Product Usage
          -
          Increased dietary NaCl induces renal medullary PGE2 production and natriuresis via the EP2 receptor.
          Authors
          Chen J, Zhao M, He W, Milne GL, Howard JR, Morrow J, Hebert RL, Breyer RM, Chen J, Hao CM
          Journal
          Am J Physiol Renal Physiol - Page No F818 (Mon Sep 01 00:00:00 EDT 2008)
          Volume (Year)
          295 (2008)
          Product Usage
          -
          Psychological stress reactivates dextran sulfate sodium-induced chronic colitis in mice.
          Authors
          Melgar S, Engstrom K, Jagervall A, Martinez V
          Journal
          Stress - Page No 348 (Tue Jan 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          11 (2008)
          Product Usage
          -
          Androgen receptor disruption increases the osteogenic response to mechanical loading in male mice.
          Authors
          Callewaert F, Bakker A, Schrooten J, Van Meerbeek B, Verhoeven G, Boonen S, Vanderschueren D
          Journal
          J Bone Miner Res - Page No 124 (Fri Jan 01 00:00:00 EST 2010)
          Volume (Year)
          25 (2010)
          Product Usage
          -
          Apigenin prevents UVB-induced cyclooxygenase 2 expression: coupled mRNA stabilization and translational inhibition.
          Authors
          Tong X, Van Dross RT, Abu-Yousif A, Morrison AR, Pelling JC
          Journal
          Mol Cell Biol - Page No 283 (Mon Jan 01 00:00:00 EST 2007)
          Volume (Year)
          27 (2007)
          Product Usage
          -
          Ibuprofen suppresses interleukin-1beta induction of pro-amyloidogenic alpha1-antichymotrypsin to ameliorate beta-amyloid (Abeta) pathology in Alzheimer's models.
          Authors
          Morihara T, Teter B, Yang F, Lim GP, Boudinot S, Boudinot FD, Frautschy SA, Cole GM
          Journal
          Neuropsychopharmacology - Page No 1111 (Wed Jun 01 00:00:00 EDT 2005)
          Volume (Year)
          30 (2005)
          Product Usage
          -
          Expression profiles of proliferative and antiapoptotic genes in sporadic and colitis-related mouse colon cancer models.
          Authors
          Svec J, Ergang P, Mandys V, Kment M, Pacha J
          Journal
          Int J Exp Pathol - Page No 44 (Mon Feb 01 00:00:00 EST 2010)
          Volume (Year)
          91 (2010)
          Product Usage
          -
          Comprehensive mRNA profiling of lipid-related genes in microglia and macrophages using taqman arrays.
          Authors
          Mauerer R, Walczak Y, Langmann T
          Journal
          Methods Mol Biol - Page No 187 (Thu Jan 01 00:00:00 EST 2009)
          Volume (Year)
          580 (2009)
          Product Usage
          -
          Microsomal prostaglandin E synthase-1 deletion suppresses oxidative stress and angiotensin II-induced abdominal aortic aneurysm formation.
          Authors
          Wang M, Lee E, Song W, Ricciotti E, Rader DJ, Lawson JA, Pure E, FitzGerald GA
          Journal
          Circulation - Page No 1302 (Tue Mar 11 00:00:00 EDT 2008)
          Volume (Year)
          117 (2008)
          Product Usage
          -
          The Ski proto-oncogene regulates body composition and suppresses lipogenesis.
          Authors
          Leong GM, Kee AJ, Millard SM, Martel N, Eriksson N, Turner N, Cooney GJ, Hardeman EC, Muscat GE
          Journal
          Int J Obes (Lond) - Page No 524 (Mon Mar 01 00:00:00 EST 2010)
          Volume (Year)
          34 (2010)
          Product Usage
          -
          Stable expression and characterization of N-terminal tagged recombinant human bone morphogenetic protein 15.
          Authors
          Li Q, Rajanahally S, Edson MA, Matzuk MM
          Journal
          Mol Hum Reprod - Page No 779 (Tue Dec 01 00:00:00 EST 2009)
          Volume (Year)
          15 (2009)
          Product Usage
          -
          Redundant roles of SMAD2 and SMAD3 in ovarian granulosa cells in vivo.
          Authors
          Li Q, Pangas SA, Jorgez CJ, Graff JM, Weinstein M, Matzuk MM
          Journal
          Mol Cell Biol - Page No 7001 (Mon Dec 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          28 (2008)
          Product Usage
          -
          Steroid receptor coactivator 2 is critical for progesterone-dependent uterine function and mammary morphogenesis in the mouse.
          Authors
          Mukherjee A, Soyal SM, Fernandez-Valdivia R, Gehin M, Chambon P, Demayo FJ, Lydon JP, O'Malley BW
          Journal
          Mol Cell Biol - Page No 6571 (Fri Sep 01 00:00:00 EDT 2006)
          Volume (Year)
          26 (2006)
          Product Usage
          -
          Comparison of microsomal prostaglandin E synthase-1 deletion and COX-2 inhibition in acute cardiac ischemia in mice.
          Authors
          Wu D, Mennerich D, Arndt K, Sugiyama K, Ozaki N, Schwarz K, Wei J, Wu H, Bishopric NH, Doods H
          Journal
          Prostaglandins Other Lipid Mediat - Page No 21 (Sun Nov 01 00:00:00 EDT 2009)
          Volume (Year)
          90 (2009)
          Product Usage
          -
          Blocking TNF-alpha in mice reduces colorectal carcinogenesis associated with chronic colitis.
          Authors
          Popivanova BK, Kitamura K, Wu Y, Kondo T, Kagaya T, Kaneko S, Oshima M, Fujii C, Mukaida N
          Journal
          J Clin Invest - Page No 560 (Fri Feb 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          118 (2008)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline