Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00479677_m1
          See other MAGIX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Magix
          Gene Name:
          MAGI family member, X-linked
          Gene Aliases:
          Pdzx, Sfc18
          Chromosome Location:
          Chr.X: 7673166 - 7681251 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00479677_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Magix
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_018832.2 NP_061302.2 3 - 4 377 67
          NR_037581.1 3 - 4 343 67
          GenBank mRNA AF229645.1 - 3 - 4 397 67
          AK077898.1 - 3 - 4 344 67
          AK158091.1 - 3 - 4 317 67
          BC099459.1 - 3 - 4 377 30847792 67
          BC132580.1 - 3 - 4 316 40130857 67
          BC132582.1 - 3 - 4 316 40130859 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00001781.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Magix

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057070 AK158091.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057070 NM_018832.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057070 NR_037581.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057076 BC132580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057076 BC132582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057076 AF229645.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057076 AK077898.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057076 AK158091.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 236924 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 29230 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 531274 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 701055 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 428534 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 29531 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147906 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057076 BC132580.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057076 BC132582.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057076 AF229645.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057076 AK077898.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057076 AK158091.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057070 AK158091.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057070 NM_018832.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057070 NR_037581.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239642 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239659 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239648 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239662 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32239617 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09226486 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09226495 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147906 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P427449 BC132580.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P427449 BC132582.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P427449 AF229645.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P427449 AK077898.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P427449 AK158091.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504214 BC132580.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504214 BC132582.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504214 AF229645.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504214 AK077898.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504214 AK158091.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104326 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147906 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14742411 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14742413 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14742409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32239634 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239632 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239609 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15079648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239627 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14590804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239624 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14742411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239647 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14528215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239640 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239631 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239642 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239636 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239630 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239619 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15106420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15079656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14590810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14879610 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15182131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239610 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14528217 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14590796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32239616 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603355 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603359 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603356 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603357 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603360 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603361 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449834_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10603354 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449834_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449834_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54634_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54634_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011251.mm.1 NM_018832.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011251.mm.1 NM_018832.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011251.mm.1 NR_037581.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011251.mm.1 NR_037581.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011251.mm.1 TC0X00001781.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011252.mm.1 NM_018832.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011252.mm.1 NM_018832.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011252.mm.1 NR_037581.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011252.mm.1 NR_037581.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011252.mm.1 TC0X00001781.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011256.mm.1 NR_037581.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011256.mm.1 NR_037581.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00011256.mm.1 TC0X00001781.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449834_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449834_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449834_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449834_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449834_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449834_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 781586 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5290484 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005290484 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2705203 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2705203 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl54446.7.1_267-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5290484 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl54446.7.1_267-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5290484 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2705203 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2705203 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline