Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00479859_m1
          See other PAF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Paf1
          Gene Name:
          Paf1, RNA polymerase II associated factor, homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          5730511K23Rik, AA675045
          Chromosome Location:
          Chr.7: 28392996 - 28399383 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00479859_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Paf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019458.3 NP_062331.2 11 - 12 1202 63
          GenBank mRNA AB041615.1 - 11 - 12 1220 63
          AK017762.1 - 11 - 12 1272 63
          AK148538.1 - 11 - 12 1237 63
          AK151665.1 - 11 - 12 1248 63
          AK152778.1 - 11 - 12 1218 63
          AK152836.1 - 11 - 12 1248 63
          BC010317.1 - 10 - 11 1246 63
          BC029843.1 - 11 - 12 1202 2651081 63
          BC083337.1 - 11 - 12 1183 5701517 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000498.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Paf1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          endodermal cell fate commitment
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          mRNA polyadenylation
          histone monoubiquitination
          Wnt signaling pathway
          nucleosome positioning
          stem cell population maintenance
          positive regulation of histone methylation
          positive regulation of mRNA 3'-end processing
          positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter
          histone H2B ubiquitination
          protein localization to nucleus
          negative regulation of myeloid cell differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cellular response to lipopolysaccharide
          RNA polymerase II core binding
          chromatin binding
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021609 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021612 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021608 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021611 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021610 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 BC010317.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 BC029843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 BC083337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 AK152778.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 AK152836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 BC010317.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 BC029843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 BC083337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 AK152778.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P183995 AK152836.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 618282 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 25845 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 382617 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 295236 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 114826 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 BC010317.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 BC029843.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 BC083337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 AK152778.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 AK152836.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 BC010317.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 BC029843.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 BC083337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 AK152778.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P183995 AK152836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25021622 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06149412 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 BC010317.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 BC029843.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 BC083337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 AK152778.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 AK152836.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 BC010317.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 BC029843.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 BC083337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 AK152778.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183995 AK152836.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P6944 BC010317.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P6944 BC029843.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P6944 BC083337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P6944 AK152778.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P6944 AK148538.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131781 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06149412 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06250452 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06250460 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021612 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021608 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021611 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021609 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25021610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25021627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06232097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06503669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05903954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021607 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25021623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06001017 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551502 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551499 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551509 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551500 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551507 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551508 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551497 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551505 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551506 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551498 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551510 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551501 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551503 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551504 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416874_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551496 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416874_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416874_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54624_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54624_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004046.mm.1 TC0700000498.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004046.mm.1 NM_019458.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004046.mm.1 NM_019458.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1416874_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416874_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416874_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416874_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416874_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416874_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 814267 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6290593 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6290593 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006290593 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000780056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2727445 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2744968 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2727445 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2744968 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl054624.14_263-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32870.5.1_13-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6290593 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780056 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32870.5.1_13-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl054624.14_263-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780056 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6290593 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2744968 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2972372 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2972371 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2744968 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2972372 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2972371 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl054624.14_263-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline