Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00481601_m1
          See other 2810428I15RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2810428I15Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2810428I15 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 70504295 - 70506773 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00481601_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2810428I15Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025577.2 NP_079853.1 2 - 3 161 108
          GenBank mRNA AK013181.1 - 2 - 3 162 108
          AK160511.1 - 2 - 3 105 108
          BC028495.1 - 2 - 3 167 3370477 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800002395.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 2810428I15Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952317 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952314 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952308 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 AK160511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 BC028495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 AK013181.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 NM_025577.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 AK010635.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 AK160511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 BC028495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 AK013181.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 NM_025577.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396818 AK010635.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 626832 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P170883 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 AK160511.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 BC028495.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 AK013181.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 NM_025577.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 AK010635.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 AK160511.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 BC028495.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 AK013181.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 NM_025577.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396818 AK010635.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25952320 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P170883 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 AK160511.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 BC028495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 AK013181.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 NM_025577.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 AK010635.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 AK160511.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 BC028495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 AK013181.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 NM_025577.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396818 AK010635.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121517 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122274 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P170883 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07131435 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06843511 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06843516 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07340585 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07340575 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952308 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952317 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25952314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25952336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06843526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07340585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06843519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06843515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25952312 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579301 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579299 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579300 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579298 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579297 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418702_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10579296 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418702_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418702_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66462_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66462_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018153.mm.1 NM_025577.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018153.mm.1 NM_025577.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018153.mm.1 TC0800002395.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018154.mm.1 NM_025577.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018154.mm.1 NM_025577.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018154.mm.1 TC0800002395.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418702_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418702_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160278_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160278_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418702_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418702_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418702_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418702_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 927561 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2749145 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2749145 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2749143 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline