Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00481616_m1
          See other CTRB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ctrb1
          Gene Name:
          chymotrypsinogen B1
          Gene Aliases:
          2200008D09Rik, AI504462, Ctrb, Prt-2
          Chromosome Location:
          Chr.8: 111686510 - 111691010 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00481616_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ctrb1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025583.2 NP_079859.2 1 - 2 70 67
          GenBank mRNA AK003060.1 - 1 - 2 79 67
          AK003079.1 - 1 - 2 71 67
          AK007566.1 - 1 - 2 70 67
          AK007765.1 - 1 - 2 70 67
          AK007815.1 - 1 - 2 71 67
          AK008644.2 - 1 - 2 71 67
          AK008729.1 - 1 - 2 71 67
          AK008888.1 - 1 - 2 71 67
          AK008927.1 - 1 - 2 71 67
          AK018554.1 - 1 - 2 71 67
          BC061083.1 - 1 - 2 70 30316047 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800002951.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ctrb1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          digestion
          protein catabolic process
          response to cytokine
          positive regulation of apoptotic process
          serine-type endopeptidase activity
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982239 BC061083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982239 AK007765.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982239 AK007815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982239 AK007566.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982239 AK008644.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 333842 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 501364 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 790030 AK020209.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 221020 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P111648 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982239 BC061083.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982239 AK007765.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982239 AK007815.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982239 AK007566.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982239 AK008644.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205761 AK018554.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205761 BC061083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205761 AK007765.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205761 AK007815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P205761 AK007566.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169641 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169639 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26169628 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P111648 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205761 AK018554.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205761 BC061083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205761 AK007765.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205761 AK007815.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205761 AK007566.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125825 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P111648 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06739517 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06739522 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06739518 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06739520 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06739526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26169572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07246474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06816871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06816874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07298818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06931944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06739518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07312370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169599 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07265079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06739517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07039252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06723315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169610 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06931953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07039251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26169609 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581887 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581889 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581888 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581883 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581886 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581884 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581885 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448220_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10581882 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448220_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448220_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66473_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66473_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022811.mm.1 NM_025583.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022811.mm.1 NM_025583.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022811.mm.1 TC0800002951.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022808.mm.1 NM_025583.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022808.mm.1 NM_025583.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022808.mm.1 TC0800002951.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022809.mm.1 NM_025583.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022809.mm.1 NM_025583.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022809.mm.1 TC0800002951.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022810.mm.1 NM_025583.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022810.mm.1 NM_025583.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022810.mm.1 TC0800002951.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022807.mm.1 NM_025583.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022807.mm.1 NM_025583.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800022807.mm.1 TC0800002951.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448220_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448220_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160421_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160421_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448220_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448220_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448220_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448220_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 731704 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1050347 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2760621 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2760621 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34312.7.1_89-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050347 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34312.7.1_89-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050347 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2919377 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2919377 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline