Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00481920_s1
          See other CCDC96 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccdc96
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 96
          Gene Aliases:
          4921513E08Rik
          Chromosome Location:
          Chr.5: 36484588 - 36488171 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00481920_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccdc96
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025725.2 NP_080001.1 1 1552 111
          GenBank mRNA AK014878.1 - 1 1550 111
          AK015646.1 - 1 1550 111
          AK030023.1 - 1 1552 111
          BC125034.1 - 1 1536 40096237 111

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500000410.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccdc96

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607907 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607908 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607901 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607900 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607905 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607906 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607904 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P390913 AK030023.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P390913 BC125034.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P390913 NM_025725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P390913 AK030023.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P390913 BC125034.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P390913 NM_025725.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 402022 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 292252 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 59232 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P107449 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P390913 AK030023.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P390913 BC125034.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P390913 NM_025725.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P390913 AK030023.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P390913 BC125034.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P390913 NM_025725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607885 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23607880 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P107449 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P390913 AK030023.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P390913 BC125034.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P390913 NM_025725.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P390913 AK030023.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P390913 BC125034.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P390913 NM_025725.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P405129 AK030023.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P405129 BC125034.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P405129 AK014878.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P405129 NM_025725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102035 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P107449 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04892521 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04892519 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04710932 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04710938 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607900 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607904 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607906 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607905 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607907 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607901 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23607908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23607857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04892522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792258 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792233 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04995135 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04995134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607894 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04995139 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792240 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04252182 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607852 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04710932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04995136 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607836 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04671933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607939 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04671942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04710946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04671934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607929 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04792234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04707741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04252186 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04710947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23607923 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521468 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419306_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10521467 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419306_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419306_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66717_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66717_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004089.mm.1 NM_025725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004089.mm.1 NM_025725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004089.mm.1 TC0500000410.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004090.mm.1 NM_025725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004090.mm.1 NM_025725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500004090.mm.1 TC0500000410.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419306_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419306_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161577_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161577_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98326_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98326_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168736_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168736_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419306_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419306_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419306_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419306_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 412993 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2120050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002120050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2745415 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2745415 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl27890.1_292-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2120050 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl27890.1_292-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2120050 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2745415 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2886872 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2745415 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2886872 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline