Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00482077_m1
          See other TMEM223 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem223
          Gene Name:
          transmembrane protein 223
          Gene Aliases:
          0610006I08Rik
          Chromosome Location:
          Chr.19: 8770996 - 8772475 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00482077_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem223
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025791.1 NP_080067.1 1 - 2 320 66
          GenBank mRNA AK002249.1 - 1 - 2 320 66
          AK008282.1 - 1 - 2 316 66
          AK008327.1 - 1 - 2 316 66
          AK013392.1 - 1 - 2 306 66
          AK160470.1 - 1 - 2 311 66
          BC066781.1 - 1 - 2 315 30380072 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900000156.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem223

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31943502 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31943503 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 AK160470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 BC066781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 NM_025791.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 AK002249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 AK003417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 AK160470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 BC066781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 NM_025791.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 AK002249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P457492 AK003417.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 566351 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150646 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 AK160470.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 BC066781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 NM_025791.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 AK002249.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 AK003417.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 AK160470.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 BC066781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 NM_025791.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 AK002249.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P457492 AK003417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31943504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31943503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31943507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31943505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31943501 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150646 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 AK160470.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 BC066781.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 NM_025791.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 AK002249.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 AK003417.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 AK160470.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 BC066781.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 NM_025791.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 AK002249.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457492 AK003417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150646 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14444616 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31943503 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31943502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31943520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14444616 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31943506 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31943504 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31943505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31943501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31943507 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461215 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461216 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416628_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461214 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416628_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416628_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002088.mm.1 NM_025791.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002088.mm.1 NM_025791.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002088.mm.1 TC1900000156.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002086.mm.1 NM_025791.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002086.mm.1 NM_025791.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002086.mm.1 TC1900000156.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416628_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416628_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96017_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96017_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416628_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416628_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416628_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416628_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 922877 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2940601 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2940601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002940601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2721178 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2721178 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl066836.1_32-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2940601 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl066836.1_32-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2940601 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2896528 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2721178 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2721178 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2896528 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl066836.1_32-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline